Order Center
Europe Home
Austria
Belgium (Nederlands)
Belgium (Francais)
Czech Republic
Informace o produktech
Informace pro ČR
Objednávání
Denmark
Finland
France
Germany
Greece
Hungary
Ireland
Israel
Italy
Nederland
Norway
Poland
Portugal
Russian Federation
Slovakia
South Africa
Spain
Sweden
Switzerland (Schweiz)
Switzerland (Suisse)
UK
Events
 SPE KOLONKY A ZAŘÍZENÍ
Česká republika
SPE KOLONKY A ZAŘÍZENÍ ZA VÝHODNOU CENU
objednávejte s kódem akce T08 do 30.9. 2008
V naší nabídce najdete SPE kolonky s různými stacionárními fázemi – více informací najdete zde
SPE KOLONKY A ZAŘÍZENÍ ZA VÝHODNOU CENU objednávejte s kódem akce T08 do 30.9. 2008
Katal. číslo Název Katalogová cena* Cena po slevě*
Add to Cart
57044 VISIPREP-DL VACUUM MANIFOLD-12 PORT 28 420,00 19 895,00
57265 VISIPREP-DL VACUUM MANIFOLD-24 PORT 40 315,00 28 220,00
57030-U VISIPREP VACUUM MANIFOLD-12 PORT 23 540,00 16 480,00
57250-U VISIPREP VACUUM MANIFOLD-24 PORT 35 695,00 24 990,00
57160-U PREPPY 12 PORT SPE VACUUM MANIFOLD 14 980,00 10 490,00
57100-U VISIDRY DRYING ATTACHMENT-12 PORT MODEL 14 590,00 10 215,00
57124 VISIDRY DRYING ATTACHMENT-24 PORT MODEL 17 500,00 12 250,00
Z288292EU-1EA LABOPORT MINI PUMP, 5.5LPM, 120 TORR MAX 9 275,00 6 495,00
Z288268EU-1EA LABOPORT MINI PUMP, 5.5LPM, W/VACUUM GAUGE 10 970,00 7 680,00
52603-U DISCOVERY DSC-18 PK/54 3ML TUBE 500MG 3 755,00 2 630,00
52606-U DISCOVERY DSC-18 PK/30 6ML TUBE 1 GRAM 2 790,00 1 955,00
57063 PK54 SUPELCLEAN ENVI-18 500MG/3ML 3 710,00 2 600,00
57064 PK30 SUPELCLEAN ENVI-18 500MG/6ML 1 970,00 1 380,00
57137 PK20 SUPELCLEAN ENVI-18 5GM/20ML 7 840,00 5 490,00
505706 SUPELCLEAN ENVI-18 6CC 1GM PK/30 2 760,00 1 935,00
57088 PK54 SUPELCLEAN ENVI-CARB 250MG/3ML 4 145,00 2 905,00
57094 PK30 SUPELCLEAN ENVI-CARB 500MG/6ML 3 810,00 2 670,00
57012 PK54 SUPELCLEAN LC-18 500MG/3ML 3 725,00 2 610,00
505471 SUPELCLEAN LC-18 6CC 1GM PK/30 2 775,00 1 945,00
57017 PK54 SUPELCLEAN LC-SAX 500MG/3ML 4 955,00 3 470,00
57057 PK30 SUPELCLEAN LC-FLORISIL 1GM/6ML 3 390,00 2 375,00
57116 SUPELCLEAN LC-SI 12CC 2000MG PK/20 2 780,00 1 950,00
505048 PK54 SUPELCLEAN LC-SI 500MG/3ML 2 985,00 2 090,00
505374 SUPELCLEAN LC-SI 6CC 0.5G PK30 3 055,00 2 140,00
*Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.
Zařízení pro současné zpracování 12 nebo 24 vzorků najdete v naší nabídce ve dvou verzích, základní (katalog. čísla 57030-U, 57250-U) nebo s označením DL, (katalog. čísla 57044, 57265), která má vyměnitelně teflonové trubičky do vstupu tak, aby se zabránilo možné kontaminaci mezi po sobě jdoucími vzorky. Ve standardní výbavě obou typů je víko s ventily kontrolující průtok, ocelové jehly, skleněná nádoba, manometr na měření vakua, víceúčelový stojánek pro odměrné baňky, viálky do automatického dávkovače, zkumavky.
Jednoduchá ekonomická verze je PREPPY 12 PORT SPE VACUUM MANIFOLD, (katalog. čísla 57160-U), která má ve standardní výbavě:víko se šroubovacími ventily, kontrolující průtok a ocelové jehly, skleněnou nádobu a výstup na připojení hadice k vakuu.
Dále lze doobjednat: stojánek pro 1ml a 4ml viálky, stojánek pro 15 ml a 20ml viálky, manometr.
Sušící zařízení lze používat jednak na vysušení SPE kolonek pro případ používání nemísících se rozpouštědel a nebo pro odpařování vzorků citlivých na zvýšenou teplotu. Zařízení se napojí na zdroj inertního plynu (nejčastěji dusíku), který je potom veden jednotlivými kolonkami nebo přímo do zkumavek s eluáty.
Podrobnější informace naleznete zde
Membránové vývěvy a kompresory pro získání dostatečného vakua, olejoprosté, bezúdržbové, s KNF strukturovanou membránou jsou dodávány ve dvou verzích: Mini-laboratorní čerpadlo
Z288292EU-1EA popř. vybavené manometrem Z288268EU-1EA.
Nabízíme i další membránové vývěvy a kompresory v přenosném provedení – více informací najdete zde