|
Obecně platí, že podmínky skladování,
které jsou doporučeny v katalozích a na
štítcích produktů, jsou úmyslně
přísné.
Pro skladování neotevřených produktů za
podmínek uvedených na štítcích platí
následující:
- Produkty, které mají
být skladovány při laboratorní teplotě, jsou
obvykle stabilní alespoň pět let.
- Produkty, které mají
být skladovány v chladu, jsou obvykle stabilní
alespoň dva roky.
- Produkty, které mají
být skladovány mražené, jsou obvykle
stabilní alespoň jeden rok.
Berte, prosím, na vědomí, že vzhledem k široké
škále produktů nelze postihnout všechna pravidla a rady pro
jejich skladování. Přesné informace můžete ještě
před objednáním získat přímo u našeho
technického servisu na telefonním č. 246 003 231, faxem
na č. 246 003 293 nebo na e-mailové adrese
czetechsv@sial.com.
Mnoho produktů má při skladování v chladu nebo
mrazu dlouhou životnost a mohou být za těchto podmínek
dlouhodobě skladovány. Materiály citlivé na
teplotu se dodávají na mokrém nebo suchém
ledu (obvykle produkty Sigma). Řada produktů, u kterých je
doporučeno skladování v chladu nebo mrazu, však vykazuje
dobrou stabilitu při normální teplotě, a proto se
dodávají bez chlazení. Tento způsob snižuje
náklady na přepravu a tím i cenu, kterou
zaplatíte. U těchto produktů je experimentálně ověřeno,
že snesou přepravu za běžných přepravních
podmínek, a to i v klimaticky náročných oblastech,
beze ztráty svých vlastností. Kterýkoliv z
těchto produktů může být na přání
zákazníka dodán na mokrém nebo
suchém ledu, pokud však zkušenosti ukazují, že je produkt
při běžné teplotě stabilní, náklady spojené
s touto speciální přepravou hradí
zákazník. Sigma-Aldrich zaručuje kvalitu produktů min.
jeden rok po dodání, pokud datum expirace není
jiné.
EXPIRACE A TRVANLIVOST
Nestabilní produkty jsou na štítku označeny datem
expirace (expiration dates), po jehož uplynutí by produkt již
neměl být používán.
Produkty Sigma-Aldrich jsou pravidelně analyzovány, aby bylo
zajišteno, že jejich vlastnosti odpovídají
deklarované specifikaci.
Řada produktů Sigma-Aldrich má na analytickém
certifikátu uvedenou trvanlivost (shelf-life). Tato trvanlivost
představuje časový úsek od data provedení kontroly
kvality (QC Acceptance Date), během kterého Sigma-Aldrich
garantuje údaje uvedené na analytickém
certifikátu. Jestliže opakovaný analytický rozbor
neprokáže změnu v údajích uvedených na
analytickém certifikátu, může být trvanlivost
dané šarže značně dlouhá.
UPOZORNĚNÍ: Trvanlivost (shelf-life) neodpovídá
expiraci. Datum expirace (expiration date) je uvedeno na štítku
u produktu a představuje datum, po kterém by daná šarže
neměla být používána. Datum expirace je
uváděno u produktů, které jsou známy svojí
nestabilitou a jejichž kvalitu proto nelze po uplynutí data
expirace garantovat.
U některých produktů Sigma-Aldrich není expirace ani
trvanlivost stanovena. U těchto produktů je kvalita zaručena dva roky
od data dodání.
|