Order Center
Europe Home
Austria
Belgium (Nederlands)
Belgium (Francais)
Czech Republic
Informace o produktech
Informace pro ČR
Objednávání
Denmark
Finland
France
Germany
Greece
Hungary
Ireland
Israel
Italy
Nederland
Norway
Poland
Portugal
Russian Federation
Slovakia
South Africa
Spain
Sweden
Switzerland (Schweiz)
Switzerland (Suisse)
UK
Events
 SLB-5ms
Česká republika
KOLONA SLB-5ms ZA VÝHODNOU CENU objednávejte s kódem akce X02 do 30.9. 2008
V naší nabídce najdete celou řadu GC pro nejrůznější aplikace. Jejich přehled s aplikacemi najdete zde
Ve speciální cenové nabídce Vám chceme nabídnout kolonu SLB-5ms, která využívá nový typ křemenné kapiláry. Povrch kapiláry je deaktivován, čímž vzroste inertnost a zlepšuje se smáčitelnost povrchu, takže je zajištěno rovnoměrné nanášení homogenního filmu stacionární fáze. Byl vyvinut i nový polymer: poly{poly[oxy(dimethylsilandiyl]oxy(dimethylsilandiyl)(1,4-fenylen)(dimethylsilandiyl)},s následujícím strukturním vzorcem:
který má separační vlastnosti stejné jako nejčastěji používané stacionární fáze poly(dimethylsiloxan-co-difenylsiloxan) obsahující 5 % difenylsiloxanových a 95% dimethylsiloxanových jednotek. Byl také zlepšen způsob vazby polymeru na skleněnou kapiláru, což zaručuje vyšší tepelnou stabilitu a výbornou reprodukovatelnost vlastností u jednotlivých kolon. Více informací najdete zde
Řadu aplikací najdete zde
GC KOLONA SLB-5ms
- Čistá MS spektra
- Lepší poměr signal/šum
- Nižší kontaminace MS detektoru
- Vysoká reprodukovatelnost separačních vlastností mezi kolonami z různých výrobních šarží
- Dlouhá životnost
- Kratší doby analýz
GC KOLONA SLB-5ms ZA VÝHODNOU CENU
objednávejte s kódem akce X02 do 30.9. 2008
0.10 mm I.D. kremenná kapilára
Katal. číslo  Délka (m) Df (mm) β Katalogová cena* Cena po slevě* Add to Cart
28465-U 10 0,10 250 6 805,00 4 083,00
28466-U 15 0,10 250 7 395,00 4 437,00
0.18 mm I.D. kremenná kapilára
Katal. číslo  Délka (m) Df (mm) β Katalogová cena* Cena po slevě* Add to Cart
28564-U 20 0,18 250 15 375,00 9 225,00
28566-U 12 0,30 150 7 535,00 4 521,00
28575-U 30 0,30 150 12 810,00 7 686,00
28576-U 20 0,36 125 9 170,00 5 502,00
0.20 mm I.D. kremenná kapiláraback to top
Katal. číslo  Délka (m) Df (mm) β Katalogová cena* Cena po slevě* Add to Cart
28513-U 30 0,20 250 12 155,00 7 293,00
0.25 mm I.D. kremenná kapiláraback to top
Katal. číslo  Délka (m) Df (mm) β Katalogová cena* Cena po slevě* Add to Cart
28467-U 30 0,20 250 12 155,00 7 293,00
28469-U 30 0,20 250 12 155,00 7 293,00
28471-U 30 0,20 250 12 155,00 7 293,00
28472-U 30 0,20 250 12 155,00 7 293,00
28577-U 30 0,20 250 12 155,00 7 293,00
28473-U 30 0,20 250 12 155,00 7 293,00
28474-U 30 0,20 250 12 155,00 7 293,00
28476-U 30 0,20 250 12 155,00 7 293,00
0.32 mm I.D. kremenná kapiláraback to top
Katal. číslo  Délka (m) Df (mm) β Katalogová cena* Cena po slevě* Add to Cart
28557-U 15 0,25 320 9 535,00 5 721,00
28482-U 30 0,25 320 13 735,00 8 241,00
28532-U 30 0,32 250 13 735,00 8 241,00
28597-U 15 0,50 160 9 730,00 5 838,00
28484-U 30 0,50 160 13 735,00 8 241,00
28487-U 30 1,00 80 13 735,00 8 241,00
0.53 mm I.D. kremenná kapiláraback to top
Katal. číslo  Délka (m) Df (mm) β Katalogová cena* Cena po slevě* Add to Cart
28542-U 15 0,50 265 9 860,00 5 916,00
28541-U 30 0,50 265 15 515,00 9 309,00
28559-U 30 1,00 132 15 515,00 9 309,00
Back to top
* Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.