|
V naší nabídce najdete celou řadu HPLC pro nejrůznější aplikace.
Jejich přehled s aplikacemi najdete zde
Ve speciální cenové nabídce Vám chceme nabídnout na vyzkoušení kolonu Discovery HS C18. Jedná se o sorbent s velkým specifickým povrchem 300 m2/g. Oktadecylová fáze je vázána novým typem vazby, který výrazně snížil únik chemicky vázané fáze. Kolony jsou doporučovány pro aplikace s hmotnostní detekcí. Discovery HS C18 má i zvýšené pokrytí uhlíkem (20 % C), což zvyšuje její hydrofobicitu. Kolona je vhodná především pro analýzu směsí látek s podobnými fyzikálně chemickými vlastnostmi.
Discovery HS C18 - kolony obsahují vysoce stabilní oktadecylovou fázi s velkým povrchem.
Díky svým vlastnostem jsou vhodné pro sériové analýzy.
- Ideální pro LC/MS aplikace
- Nedochází k nežádoucímu úniku fáze
- Ve velikostech od analytické po preparativní
- Vysoká reprodukovatelnost separačních vlastností mezi kolonami z různých výrobních šarží
- Dlouhá životnost
- Vhodné pro farmacii, analýzy potravin, analýzy vzorků životního prostředí, pro oddělení výzkumu a vývoje metod, klinické biochemie a řady dalších rutinních stanovení
Více informací najdete zde
Speciální nabídka se vztahuje i na držáky předkolon a předkolony:
Katalog. číslo 568573-U – sada (samostatný držák předkolony, 1 předkolona, spojující kapilára, 2 šroubky a 2 ferrulky)
Katalog. číslo 504254 – držák s přímým napojením na HPLC kolonu
Pro filtraci vzorků a tím následně i k ochraně kolon jsou určeny filtry Iso Disc Syringe s PTFE membránou o průměru 25 mm a velikostí pórů 0.45µm, které také nabízíme se speciální cenou:
Objednávejte za níže uvedené speciální ceny do 30. 9. 2008. Kód akce W91.
Nabídka prodloužena do 31. 12. 2008!!!
|
| 568523-U | Discovery HS C18, 25 x 4.6 x 5µm 3 500 | |
| 568522-U | Discovery HS C18, 15 x 4.6 x 5µm 3 500 | |
| 568521-U | Discovery HS C18, 10 x 4.6 x 5µm 3 500 | |
| 568572-U | Cartridge HS C18, 2.0 x 4.0 x 5µm - 2 kusy 1 400 | |
| 568573-U | Cartridge HS C18, 2.0 x 4.0 x 5µm - sada** 1 400 | |
| 504254 | Guard col. holder, přímé spojení na anal. kolonu 1 400 | |
| 58420-U | Valco Pre-column Filter incl Frit filter 0.5µm 505 | |
| 54121-U | Iso Disc Syringe Filter PTFE 25 mm, 0.45µm - 50 kusů 1430 | |
*Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.
** Sada obsahuje samostatný držák předkolony, 1 předkolonu, spojující kapiláru, 2 šroubky a 2 ferrulky.
|