|
Analitika, Kémia |
 |
Magyarország |
 |
 |
| |
|
|
|
Folyadékkromatográfia
|
A Sigma-Aldrich HPLC és LC-MS termékei között
megtalálhatók a Supelco által gyártott fordított
fázisú (C18, C8, Amid, fenil, ciano, stb.), normál
fázisú, ioncserés és méretkizárásos oszlopok,
kiegészítők, ionpár- és származékképző
reagensek és oldószerek.
Kiemelt Supelco oszlopcsaládok:
Ascentis
A legújabb, 4. generációs HPLC oszlopok kis molekulákhoz,
analitikai és preparatív méretekben is.
Ascentis Express
Hipergyors HPLC oszlopok, nemcsak ultra-nyomású HPLC rendszerekhez.
Discovery Számos különféle
állófázist kínáló oszlopcsalád, mely
megkönnyíti elválasztási módszereinek
optimalizálását.
|
|
Gázkromatográfia
|
Kapilláris GC és GC-MS (Supelco SLB, Equity, SPB, PLOT és SCOT
töltetek) és töltetes oszlopok mellett kínálunk standardokat
(környezetvédelem, olajipar, élelmiszeripar,
légtérelemzés), gáztisztítókat,
gázgenerátorokat, mintatartó fiolákat és fecskendőket.
Legnépszerűbb kolonnáink:
Supelco SLB-5MS
GC-MS alkalmazásokhoz kifejlesztett legújabb, alacsony
töltetbomlású (low bleed) kolonnánk, szilfenilén polimer
állófázissal, amely a poli(5% difenil / 95% dimetilsziloxán)
fázisokkal azonos polaritású.
Supelco Equity-1
Széleskörűen alkalmazható, apoláris metilszilikon
állófázis, leggyakrabban forráspont-különbség
alapján történő elválasztáshoz.
Supelcowax-10
Polietilénglikol alapú, poláris fázis, amely alkalmas
zsírsav metilészterek, illat- és aromakomponensek, alkoholok és aromás
vegyületek elválasztására.
Supelco SPB-Octyl
A legapolárisabb, szkvalánhoz hasonló tulajdonságú
állófázis (50% oktil / 50% metil polisziloxán), amely
kiválóan alkalmazható PCB kongenerek multidimenzionális vagy
megerősítő vizsgálatához.
Supelco SPB-624
Illékony komponensek (halogéntartalmú, aromás, stb.)
környezeti mintákból (levegő, víz, talaj)
történő analíziséhez számos környezetanalitikai
szabvány szerint, valamint gyógyszeripari termékekből
oldószermaradványok méréséhez gyógyszerkönyvi
módszerek alapján.
Supelco VOCOL
Közepes polaritású oszlop illékony szerves komponensek (VOC)
meghatározásához. Az erősen illékony anyagokra is jó
retenciót és felbontást biztosít.
Supelco NUKOL
Savas funkciós csoportokkal módosított polietilénglikol
fázis, illékony savas komponensek, szabad karbonsavak
elválasztásához.
|
Légtérelemzés
Mintavevő eszközök munkahelyi légtér és környezeti levegő vizsgálatához.
Orbo
Oldószeres leoldású szorbens csövek
Radiello
A passzív levegőmintavételezési termékcsalád 2007-től a Sigma-Aldrich hálózatán
keresztül
vásárolható.
Hődeszorpció
Mintavevő csövek Gerstel, Perkin-Elmer, Tekmar és Dyantherm készülékekhez.
|
Titrálás
|
| A termékcsoport legfontosabb elemei a Hydranal reagensek
piridinmentes Karl Fischer vízmeghatározáshoz, Fixanal
koncentrátumok, faktorozott mérőoldatok, Idranal komplexometriás
reagensek, elektródok, pufferek és indikátorok
|
|
Analitikai standardok
|
Bármilyen standardot keres, nálunk megtalálja:
kromatográfia, elektroforézis, spektroszkópia,
maradékanalízis,
gyógyszeranalitika, élelmiszeranalitika,
referenciaanyagok, egyedi standardok.
Mintatartó fiolák és
fecskendők
Több százféle fiola és tartozékaik automata
mintaadagolókhoz és általános alkalmazásra, kedvező
árakon. Fecskendőkínálatunkban a Hamilton, SGE és Valco VICI
számos típusát megtalálja.
Szintetikus kémia
A Sigma-Aldrich piacvezetőként a legszélesebb
termékkínálatot nyújtja
szerves építőelemekből,
funkcionált heterociklusokból,
katalizátorokból és ligandumokból valamint
ionos folyadékokból.
Gyógyszerkutatás
Eszközöket és reagenseket ajánlunk vegyületek és
vegyülettárak szintéziséhez és vizsgálatához,
többek közt multiwell plate-eket, gyantákat és reagenseket
szilárd- és oldatfázisú peptidszintézishez.
Anyagtudomány
Innovatív termékek és szolgáltatások az
anyagtudományok kutatásához. Kiemelt területeink: nanotechnológia, mikro- és nanoelektronika, biokompatibilis anyagok.
Stabil izotópok
Izotóp-jelzett anyagok többek közt proteomikai, NMR, PET, MRI alkalmazásokhoz.