|
Titration
HYDRANAL® Karl Fischer Reagenzien
|
|
Premium Riedel-de Haën Produkte zur pyridin-freien Wasserbestimmung mittels Karl Fischer Titration (KF Titration) umfassen Ein- und Zweikomponentenreagenzien zur volumetrischen sowie Reagenzien zur coulometrischen Karl Fischer Titration. HYDRANAL E-Reagenzien sind ethanolbasiert. Weiterhin sind Wasserstandards zur Titerbestimmung, Pufferungsreagenzien, spezielle Formulierungen für die Bestimmung von Aldehyden und Ketonen sowie Lösungsvermittler erhältlich.
 Produkte:
 Angebote:
 Werkzeugkiste:
|
|
 Lern-Center:
|
Informationen & Neuigkeiten
 |
|
|
| |
|
| |
|
|
HYDRANAL® ist ein eingetragenes Warenzeichen der Sigma-Aldrich Laborchemikalien GmbH Riedel-de Haën® ist ein eingetragenes Warenzeichen von Honeywell International, Inc., lizenziert für Sigma-Aldrich |