Videos SPME
SPME-Portuguese
produtos SPME
A SPME é uma técnica singular para preparo de amostras que elimina a maioria dos inconvenientes encontrados na extração de orgânicos. A SPME não requer solventes ou aparelhagens complexas. Pode-se concentrar compostos voláteis e não voláteis, em amostras líquidas ou gasosas, para análise subsequente por GC ou HPLC.
A SPME oferece importantes vantagens:
  • Extração em uma única etapa - reduz o tempo de preparo da amostra em 70%
  • Versatilidade - diferentes seletividades, adapta-se à qualquer sistema GC ou HPLC, pode ser automatizado
  • Eficiente e econômico - pouco/não uso de solventes, método quantitativo, em média permite mais de 50 extrações por fibra
Assista à nossa seleção de vídeos SPME, abaixo listados, e veja como a técnica de SPME poderá ajudá-lo no preparo de suas amostras
   Introdução à SPME    Uso da SPME com o auto-amostrador
   Preparação da amostra sem solvente    Amostragem do "headspace" com SPME
   Portabilidade    Amostragem direta por imersão com a SPME
   Instalando uma Fibra de SPME    Começando o trabalho com a SPME
   Análise com amostragem manual    Reutilização
Solicite produtos SPME através de nosso catálogo online.
English English version