Decrease Font Size Increase Font Size Email this page to a friend Printer Friendly Page
Analytical / Chromatography > Videos & Web Seminars > SPME Videos > SPME-Portuguese > Amostragem direta por imersão com a SPME
Videos SPME
Amostragem direta por imersão com a SPME
Amostragem direta por imersão com a SPME
A amostragem direta por imersão com a SPME simplifica a extração de análitos polares que são extremamente solúveis em muitas matrizes de amostras. Comece o processo de extração colocando a amostra no vial e na placa de aquecimento. Insira o cabo no suporte de amostragem passando a agulha através o septo que sela o frasquinho de amostra. Coloque a fibra abaixo da superfície do líquido e dê partida no temporizador. A amostragem por imersão da SPME concentra os orgânicos dissolvidos na camada sobre a fibra por meio de agitação e aquecimento da amostra. Após completar a extração com a fibra da SPME retraia a fibra para dentro da agulha protetora e retire-a do frasquinho de amostra. Injete a agulha da SPME no injetor aquecido do GC. Pressione o êmbolo para baixo expondo a fibra ao calor do injetor e termicamente desorvendo o analito coletado para dentro da coluna do GC para a análise.
| Catálogo Online | Solicitar CD SPME |
| Comentários/Perguntas |
Retornar à seleção dos vídeos SPME