|
Videos SPME
Amostragem do "headspace" com SPME
|
|
|
Amostragem do “headspace” com SPME A amostragem através de “headspace” com SPME é o método preferido de extrair compostos orgânicos voláteis. Comece o processo de extração colocando a amostra dentro do vial, sobre a placa de aquecimento e marque o frasquinho na posição de amostragem. Insira o cabo no suporte de amostragem passando a agulha através o septo do vial contendo a amostra. Quando estiver amostrando um líquido coloque a fibra da SPME no espaço vazio logo acima do vortex de agitação da amostra líquida. Se for necessário extrair uma amostra sólida coloque a fibra da SPME acima da superfície do sólido sem contudo tocá-la. Retraia a fibra para dentro da agulha protetora e transfira-a para o injetor do GC. |
|
| Catálogo Online | Solicitar CD SPME | | Comentários/Perguntas | Retornar à seleção dos vídeos SPME