Sigma-Aldrich
Analytical / Chromatography > Videos & Web Seminars > SPME Videos > SPME-Portuguese > Análise com amostragem manual
Videos SPME
Análise com amostragem manual
Análise com amostragem manual
Recomendamos que os iniciantes primeiro usem uma fibra e cabo SPME manual. O sistema manual permite que o analista otimize o processo de extração avaliando diferentes fibras e condições de extração de maneira consistente. Comece o processo de extração colocando a amostra que esta dentro do vial sobre a placa de aquecimento. O vial deixa que o usuário marque facilmente o frasquinho para iniciar a agitação da amostra. Insira o cabo no suporte de amostragem passando a agulha através do septo que sela o frasquinho de amostra. Pressione o êmbolo para expor a fibra ao líquido da amostra ou ao espaço vazio (‘headspace’) acima da amostra. Inicie a contagem do tempo de exposição da fibra de SPME para as extrações serem reprodutíveis. Após um tempo predeterminado a fibra SPME é retraída para dentro da agulha protetora e transferida para o GC para ser analisada. Injete a fibra do SPME no injetor do GC onde os orgânicos recolhidos são rapidamente transferidos para a coluna do GC pelo aquecimento da fibra. Após ter sido completada a transferência térmica dos análitos a fibra é retirada e inserida no próximo frasquinho de amostra para extração.
| Catálogo Online | Solicitar CD SPME |
| Comentários/Perguntas |
Retornar à seleção dos vídeos SPME