Sigma-Aldrich
Analytical / Chromatography > Videos & Web Seminars > SPME Videos > SPME-Portuguese > Começando o trabalho com a SPME
Videos SPME
Começando o trabalho com a SPME
Começando o trabalho com a SPME
A técnica de SPME tem custo inicial baixo e é reutilizável permitindo extrações múltiplas. O processo do SPME precisa de um conjunto de fibras, cabo e um ‘liner’ de entrada de 0,75 mm de diâmetro interno para a SPME. Há três tipos de cabos para a SPME: o manual para o desenvolvimento de método SPME, cabos automatizados para serem usados com uma variedade de autoamostradores e o amostrador portátil para campo que é usado para amostragem em locais remotos. Recomendamos um “kit inicial” composto de três fibras diferentes a fim de avaliar a fibra mais adequada para a sua amostra. O “kit inicial” contém fibras recobertas com material polar e não polar indicados pela cor do ‘hub’. Para otimizar a análise com o GC use um ‘liner para injetor de 0,75 mm de diâmetro interno para a SPME e o Microseal da Merlin, mostrado aqui na frente, para substituir o septo do injetor. Também estão disponíveis vários tamanhos de vials que se adaptam ao ‘puck’ para frasquinhos que acompanha o suporte de amostragem. O suporte para amostragem da SPME é ideal para o apoio adequado do cabo da SPME e a placa aquecedora/agitadora para controle da temperatura e agitação da amostra.
| Catálogo Online | Solicitar CD SPME |
| Comentários/Perguntas |
Retornar à seleção dos vídeos SPME