|
Videos SPME
Instalando uma Fibra de SPME
|
Instalando uma Fibra de SPME As fibras de SPME são facilmente instaladas ou substituídas no cabo da SPME. Os conjuntos de fibras são codificadas a cores para indicar a camada de polímero sobre a fibra e contém roscas para serem parafusadas no corpo do cabo. Para prender o conjunto da fibra da SPME no cabo manual simplesmente retire o guia de profundidade, de cor preta, girando-o no sentido anti-horário até que ele se desprenda. Retire a porca segurando a base do cabo e girando a porca no sentido horário até que ela se solte do cabo. Empurre o êmbolo do cabo para baixo através a fenda-Z até ele parar. O conjunto de fibra é parafusada na haste do cabo inserindo a extremidade rosqueada dentro do êmbolo e girando-o no sentido horário até ele ficar firme. Puxe o êmbolo de volta através da fenda-Z novamente, para puxar o conjunto para dentro da haste. Torne a prender a porca no sentido inverso passando-a sobre a agulha e no sentido horário, girando-a até estar firme. Observe que a cor da calota da fibra codificada pode ser vista pelo orifício localizado no guia de profundidade. Prenda o guia de profundidade inserindo a agulha pelo orifício no guia de profundidade e parafusando-a sobre a haste. Ajuste o guia de profundidade alinhando a borda inferior do guia ao ajuste desejado no local de ajuste do Vernier na lateral da haste. O cabo do auto-amostrador é semelhante ao cabo manual, exceto pela falta do guia de profundidade preto. Entretanto, os conjuntos de fibra do auto-amostrador não contém uma mola e são presos à haste do cabo de modo semelhante ao cabo manual. |
|
| Catálogo Online | Solicitar CD SPME | | Comentários/Perguntas | Retornar à seleção dos vídeos SPME