Sigma-Aldrich
Analytical / Chromatography > Videos & Web Seminars > SPME Videos > SPME-Portuguese > Instalando uma Fibra de SPME
Videos SPME
Instalando uma Fibra de SPME
Instalando uma Fibra de SPME
As fibras de SPME são facilmente instaladas ou substituídas no cabo da SPME. Os conjuntos de fibras são codificadas a cores para indicar a camada de polímero sobre a fibra e contém roscas para serem parafusadas no corpo do cabo. Para prender o conjunto da fibra da SPME no cabo manual simplesmente retire o guia de profundidade, de cor preta, girando-o no sentido anti-horário até que ele se desprenda. Retire a porca segurando a base do cabo e girando a porca no sentido horário até que ela se solte do cabo. Empurre o êmbolo do cabo para baixo através a fenda-Z até ele parar. O conjunto de fibra é parafusada na haste do cabo inserindo a extremidade rosqueada dentro do êmbolo e girando-o no sentido horário até ele ficar firme. Puxe o êmbolo de volta através da fenda-Z novamente, para puxar o conjunto para dentro da haste. Torne a prender a porca no sentido inverso passando-a sobre a agulha e no sentido horário, girando-a até estar firme. Observe que a cor da calota da fibra codificada pode ser vista pelo orifício localizado no guia de profundidade. Prenda o guia de profundidade inserindo a agulha pelo orifício no guia de profundidade e parafusando-a sobre a haste. Ajuste o guia de profundidade alinhando a borda inferior do guia ao ajuste desejado no local de ajuste do Vernier na lateral da haste. O cabo do auto-amostrador é semelhante ao cabo manual, exceto pela falta do guia de profundidade preto. Entretanto, os conjuntos de fibra do auto-amostrador não contém uma mola e são presos à haste do cabo de modo semelhante ao cabo manual.
| Catálogo Online | Solicitar CD SPME |
| Comentários/Perguntas |
Retornar à seleção dos vídeos SPME