Decrease Font Size Increase Font Size Email this page to a friend Printer Friendly Page
Videos SPME
Introdução à SPME
Introdução à SPME
A Micro-extração em Fase Sólida, ou SPME, da Supelco é uma técnica de preparação de amostra singular sem solventes. A SPME usa uma fibra recoberta por polímero para concentrar orgânicos voláteis e semi-voláteis numa única etapa de extração. A SPME não requer solventes nem aparelhos de extração complicados. A fibra da SPME fica presa a um êmbolo, dentro de uma agulha protetora, que é presa num cabo que se parece com uma micro seringa. O êmbolo dentro do cabo move a fibra de SPME para dentro e para fora da agulha protetora para extração de compostos orgânicos da amostra. Os compostos orgânicos são adsorvidos sobre o recobrimento líquido da fibra durante um tempo predeterminado. A fibra da SPME é retraída para dentro da agulha protetora que é injetada no injetor aquecido do cromatógrafo gasoso. Os compostos orgânicos são, sem seguida, transferidos termicamente para a coluna cromatográfica para separação e medida (quantitação). Posteriormente, a fibra da SPME é novamente retraída para dentro da agulha e retirada do injetor para análise da amostra subseqüente.
| Catálogo Online | Solicitar CD SPME |
| Comentários/Perguntas |
Retornar à seleção dos vídeos SPME