Sigma-Aldrich
Analytical / Chromatography > Videos & Web Seminars > SPME Videos > SPME-Portuguese > Portabilidade
Videos SPME
Portabilidade
Portabilidade
O amostrador de campo portátil e leve contém a fibra da SPME presa dentro de uma agulha protetora. A agulha é exposta empurrando-se o êmbolo para dentro até que se prenda dentro de uma das fendas. Solte o êmbolo retirando o plugue de retenção e guardando-o na extremidade do êmbolo. Aperte o êmbolo para dentro para expor a fibra do SPME. Após a amostragem, retraia a fibra e a seringa prendendo-os com o plugue prendedor. Durante a amostragem no campo, o amostrador de campo deixa o analista posicionar a fibra de SPME próximo à da amostra. Os compostos orgânicos coletados sobre a fibra da SPME são injetados no injetor de um cromatógrafo gasoso usando o mesmo procedimento que para a amostragem. A portabilidade oferece análises rápidas para uma rápida tomada de decisão. Ela também oferece ao pesquisador uma maneira econômica e confiável para concentrar, guardar e transportar amostras de qualquer localização remota.
| Catálogo Online | Solicitar CD SPME |
| Comentários/Perguntas |
Retornar à seleção dos vídeos SPME