Sigma-Aldrich
Analytical / Chromatography > Videos & Web Seminars > SPME Videos > SPME-Portuguese > Preparação da amostra sem solvente
Videos SPME
Preparação da amostra sem solvente
Preparação da amostra sem solvente
Injeção sem solvente. A SPME é uma técnica de extração sem solvente baseada no equilíbrio entre a amostra e a camada que recobre a fibra de SPME. A exposição da fibra de SPME ao “headspace” da amostra é o bastante para assegurar a extração dos compostos orgânicos presente. A camada sobre a fibra da SPME adsorve os compostos orgânicos diretamente da matriz da amostra sem necessidade de solventes.
| Catálogo Online | Solicitar CD SPME |
| Comentários/Perguntas |
Retornar à seleção dos vídeos SPME