Decrease Font Size Increase Font Size Email this page to a friend Printer Friendly Page
Videos SPME
Reutilização
Reutilização
As fibras SPME podem ser reutilizadas para a execução de até 100 análises ou mais dependendo da aplicação e o cuidado com que são tratadas. Durante o processo de automação cada amostra é extraída individualment,e enquanto a integridade da fibra é mantida através de condicionamento por calor, antes e após cada análise para eliminar interferência ‘de fundo’ ou arraste de amostra. Com uma fibra limpa amostragem contínua com a mesma fibra é possível com mínimo arraste de amostra para amostra. As novas fibras metálicas são virtualmente inquebráveis e podem facilmente ser usadas para mais de 350 injeções com o uso do auto-amostrador. A flexibilidade da liga metálica suporta os rigores da agitação durante o processo de automação. As fibras metálicas são feitas de um bastão de liga metálica inerte protegida por uma agulha flexível de metal. Elas conservam sua forma assegurando injeções impecáveis no cromatógrafo gasoso durante o processo de automação. Sendo inertes e flexíveis faz com que essas fibras possam ser reutilizadas durante o processo de automação sem falhas ou perda de amostra. Ao conduzir análises múltiplas com um auto-amostrador considere o uso da nova fibra metálica para ter maior vida vida útil e um desempenho superior.
| Catálogo Online | Solicitar CD SPME |
| Comentários/Perguntas |
Retornar à seleção dos vídeos SPME