|
Videos SPME
Uso da SPME com o auto-amostrador
|
|
|
Uso da SPME com o auto-amostrador A SPME pode ser completamente automatizada usando-se uma variedade de sistemas de auto-amostragem para análises de amostras múltiplas. Uma vez posicionados os vials de amostragem na bandeja do auto-amostrador inicia-se o processo de extração. Com o sistema Combipal, vials individuais são transferidos da bandeja de amostras para a câmara de extração aquecida. Essa etapa proporciona uma amostra homogênea e uma temperatura estável para um processo de extração consistente. Uma vez que a extração por SPME depende do estabelecimento de equilíbrio entre a amostra e a superfície da fibra, é necessária uma temperatura constante. Uma visão detalhada da câmara aquecida revela a inserção do frasquinho em espaços individuais e tampas especiais de estanho nos frasquinhos usados com o Combipal. Seis frasquinhos podem ser colocados para pré-aquecimento e agitação antes da extração. As tampas metálicas permitem que o braço magnetizado do auto-amostrador se mova e coloque cada frasquinho numa localização designada na bandeja de amostras. Após um tempo predeterminado estabiliza-se a temperatura da amostra. A fibra da SPME é inserida através do septo do vial e, em seguida, começa a extração. O vial é agitado na câmara aquecida por rotação dele em volta da fibra da SPME. Mostram-se aqui as fibras de metal da SPME permitindo maior flexibilidade e vida mais longa das fibras durante a etapa de agitação vigorosa. Após um tempo de extração pré-estabelecido a fibra da SPME é retraída para dentro da agulha protetora e injetada no injetor do GC. A fibra é exposta e os orgânicos coletados são desorvidos para entrarem na coluna de GC para análise. As fibras metálicas já demonstraram mais de 350 extrações com o sistema de auto-amostrador Combipal. A SPME automatizada dá resultados rápidos e reprodutíveis eliminando a variável humana da amostragem manual. Durante a análise no GC o auto-amostrador retira o vial contendo a amostra e retorna-o para a posição inicial da amostra antes de iniciar a próxima extração. |
|
| Catálogo Online | Solicitar CD SPME | | Comentários/Perguntas | Retornar à seleção dos vídeos SPME