Sigma-Aldrich
Analytical / Chromatography > Videos & Web Seminars > VersaFlash Videos > VersaFlash-Portuguese > Cartridge Change Out
Videos VersaFlash
Cartridge Change Out
Troca Rápida do Cartucho do VersaPak
Uma das características especiais do sistema VersaFlash é a rapidez e facilidade de troca de cartuchos de uma amostra para outra. Uma vez tendo processado a primeira amostra, simplesmente gire o cabo da estação VersaFlash no sentido anti-horário para a posição de ‘descanso’ e puxe-o para fora para soltar o cartucho usado. Então, simplesmente substitua o cartucho gasto com um novo cartucho, empurre o cabo para dentro, e gire o cabo no sentido horário para a posição “operar” a fim de selar o cartucho na estação VersaFlash. Ao trabalhar com cartuchos do mesmo tamanho, a troca de cartuchos é rápida e simples.
| Catálogo Online | Solicitar CD VersaFlash |
| Comentários/Perguntas |
Retornar à seleção dos vídeos VersaFlash