Decrease Font Size Increase Font Size Email this page to a friend Printer Friendly Page
Videos Versaflash
Cartridge Range
A Linha de Cartuchos VersaPak
A característica mais especial do sistema VersaFlash é a sua ampla faixa de possibilidades de manuseio de amostras. O Sistema VersaFlash lhe permite trabalhar com cartuchos de 110 por 300 mm, de 1,35 Kg para purificação de amostras acima de 100 gramas. Então, dentro de segundos você pode fazer uma redução de tamanho e trabalhar eficientemente com cartuchos de 23 por 53 mm para purificação de amostras de quantidades de uma só e sub-grama. Diferentemente de outros sistemas que ou restringem a faixa de cartuchos e amostras com os quais você pode trabalhar, ou requerem manipulação de tambores de compressão e outros componentes incômodos, o aumento de escala com o sistema VersaFlash é feito por meio de ajustes mecânicos simples.
| Catálogo Online | Solicitar CD VersaFlash |
| Comentários/Perguntas |
Retornar à seleção dos vídeos VersaFlash