Decrease Font Size Increase Font Size Email this page to a friend Printer Friendly Page
Videos VersaFLash
Cartridge Scaleup
Aumento de Escala do Cartucho VersaPak
Para passar de um cartucho pequeno de 23 por 53 mm, de 11 gramas, para um cartucho maior, simplesmente gire o cabo na estação VersaFlah no sentido anti-horário e puxe-o para fora para soltar o cartucho pequeno. Em seguida afrouxe o “toggle bolt” sobre a placa superior de selagem para soltá-lo, permitindo assim que você insira o cartucho maior. Uma vez inserido o cartucho, abaixe a placa de selagem de modo que ela se apóia sobre o cartucho e reaperte o “toggle bolt” para prendê-la. Para processar a amostra, simplesmente gire o cabo no sentido horário, selando o cartucho na estação.
| Catálogo Online | Solicitar CD VersaFlash |
| Comentários/Perguntas |
Retornar à seleção dos vídeos VersaFlash