Decrease Font Size Increase Font Size Email this page to a friend Printer Friendly Page
Videos VersaFlash
Cartridge Stacking
Empilhamento de Cartuchos VersaPak
O sistema VersaPak e os desenhos de seus cartuchos lhe permitem empilhar vários cartuchos um em cima do outro para estender o comprimento da coluna para separações mais eficientes ou conduzir separações em duplo-modo. Para empilhar cartuchos, simplesmente coloque no topo do primeiro cartucho a manga para empilhamento e o conector, então coloque o segundo cartucho dentro da manga e coloque os cartuchos empilhados na estação VersaFlash, ajustando a altura da placa selante como necessário. Também se usa o empilhamento de cartuchos quando se carrega uma amostra dentro de um cartucho de amostra sólida para eluir a amostra desse cartucho para o cartucho de purificação. Além de empilhar cartuchos do mesmo tamanho, o sistema VersaFlash lhe permite empilhar cartuchos de diferentes tamanhos para “customizar” seu esquema de purificação. Podem ser empilhadas combinações de cartuchos de 40 para 40 mm, 40 para 80 mm, 80 para 80 mm, e 80 para 110 mm, usando as conexões de empilhamento da VersaFlash.
| Catálogo Online | Solicitar CD VersaFlash |
| Comentários/Perguntas |
Retornar à seleção dos vídeos VersaFlash