Decrease Font Size Increase Font Size Email this page to a friend Printer Friendly Page
Carregamento Direto de uma Amostra, com uma seringa
As conexões nas tampas das extremidades dos cartuchos são conexões tipo Luer fêmeas; portanto, é muito fácil ligar uma seringa que foi previamente cheia com a amostra na tampa da extremidade inferior. Então, simplesmente injete a amostra no cartucho e retire a seringa. Tenha cuidado quando estiver carregando uma amostra diretamente com uma seringa, quando o cartucho tiver sido pré-acondicionado com solvente, uma vez que a amostra deslocará o solvente no cartucho.
| Catálogo Online | Solicitar CD VersaFlash |
| Comentários/Perguntas |
Retornar à seleção dos vídeos VersaFlash