Sigma-Aldrich
Analytical / Chromatography > Videos & Web Seminars > VersaFlash Videos > VersaFlash-Portuguese > Loading Station
Videos VersaFlash
Loading Station
Estação de Carga de Amostra Versa-Vac
O sistema VersaFlash está também disponível com a estação de carga de amostra VersaVac, que é um ‘manifold’ de vácuo que lhe permite puxar uma amostra para um cartucho usando vácuo. Com essa unidade, pode-se usar um corpo de seringa como reservatório de amostra ou um tubo de SPE como uma etapa de pré-purificação. Aplica-se vácuo para introduzir a amostra no cartucho de purificação. Libera-se o vácuo e o cartucho está pronto para ser carregado na estação VersaFlash. Mais ainda, o VersaVac pode ser usado para esvaziar cartuchos usados retirando solventes para simplificar o seu descarte.
O VersaVac é compatível com toda a linha de tamanhos de cartuchos.
| Catálogo Online | Solicitar CD VersaFlash |
| Comentários/Perguntas |
Retornar à seleção dos vídeos VersaFlash