Decrease Font Size Increase Font Size Email this page to a friend Printer Friendly Page
Videos VersaFlash
RevElution
Eluição Reversa
Os pesquisadores comumente encontram amostras para as quais a melhor maneira de purificá-las é escolher um sistema de solvente que deixa o composto-alvo na origem, escoando quaisquer impurezas interferentes. Uma vez tendo saído as impurezas, o projeto simétrico do cartucho VersaPak lhe permite inverter o cartucho de posição de modo que o seu composto alvo agora está próximo da ‘saída’ do cartucho. Mudando o sistema de solventes, você pode eluir o composto alvo mais rapidamente sem ter de esperar que o composto se desloque por todo o leito do cartucho,
| Catálogo Online | Solicitar CD VersaFlash |
| Comentários/Perguntas |
Retornar à seleção dos vídeos VersaFlash