Decrease Font Size Increase Font Size Email this page to a friend Printer Friendly Page
Videos VersaFlash
Sample Injector
Injetor de Amostra
Carregando amostras usando o injetor de amostras
O carregamento de amostras é uma etapa crítica na purificação eficiente de amostras. O sistema VersaFlash lhe permite carregar amostras usando uma variedade de métodos. De longe a maneira mais comum de carregar amostras é pelo uso do conjunto de injetor de amostra, que é uma válvula de três vias montada no topo da estação VersaFlash, na entrada do cartucho. Para carregar uma amostra, simplesmente desligue a bomba, aguardando vários segundos para que se dissipe a pressão do sistema. Agora, ligue uma seringa com a amostra ao conjunto do injetor e gire a válvula para a posição “inject”. Alguns usuários gostam de acrescentar à injeção um pequeno volume de ar ou solvente para assegurar-se que a amostra foi completamente carregada sobre o cartucho e saiu completamente do tubo da válvula. Uma vez carregada a amostra, gire a válvula à posição “operate” e ligue a bomba para iniciar a purificação da amostra. O conjunto de injetor de amostra está montado no topo da estação VersaFlash e está projetado para vazão de cima para baixo.
| Catálogo Online | Solicitar CD VersaFlash |
| Comentários/Perguntas |
Retornar à seleção dos vídeos VersaFlash