|
Carregamento de Cartucho para Amostra Sólida Uma outra maneira de carregar amostras é usar um cartucho para amostra sólida. Algumas amostras que têm baixa solubilidade no solvente ou amostras sólidas tais como produtos naturais podem ser secadas quando carregadas num cartucho vazio. O processo comum para o carregamento de uma amostra sólida é o de depositar uma amostra sobre um suporte inerte como sílica ou celite, evaporando num rotavapor uma suspensão de amostra e suporte. Então, enche-se o cartucho de amostra sólida com a amostra, instalando o sinterizado descartável usando a ferramenta de inserção de sinterizado. Retire a ferramenta de inserção e coloque a tampa de aço inox. Instale o cartucho de amostra sólida em série com o cartucho de separação como se mostra no segmento de empilhamento de cartuchos. A amostra é, então, lixiviada para o cartucho de separação. O cartucho de amostra sólida também pode ser usado para empacotar resinas e meios novos para criar modos diferentes de separação. Isso enseja ao pesquisador a criação de separações cromatográficas casadas às suas aplicações específicas. Esses cartuchos podem ser usados individualmente como colunas de purificação ou podem ser empilhados com outras colunas de purificação para criar separações bi-modais.
|
| Catálogo Online | Solicitar CD VersaFlash | | Comentários/Perguntas | Retornar à seleção dos vídeos VersaFlash |