Sigma-Aldrich
Analytical / Chromatography > Videos & Web Seminars > VersaFlash Videos > VersaFlash-Portuguese > Symmetric End Fittings
Videos VersaFlash
Symmetric End Fittings
Conexões de Extremidade Simétricas do VersaFlash
O que torna o sistema VersaFlash tão flexível e versátil é o projeto único dos cartuchos VersaPak. Os cartuchos VersaPak têm uma parede grossa que elimina a necessidade de tambores de compressão e outras ‘hardware’ de apoio. Os cartuchos são completamente simétricos, tendo as conexões de ambas as extremidades idênticas. Isso significa que, tecnicamente, não há topo ou fundo, ou entrada ou saída nos cartuchos. As amostras podem ser carregadas em qualquer das extremidades do cartucho e processadas de muitas maneiras diferentes. As conexões simétricas de ambas as extremidades também propiciam a habilidade de empilhar cartuchos, inverter cartuchos, trocar rapidamente de cartuchos e mudar de tamanho.
| Catálogo Online | Solicitar CD VersaFlash |
| Comentários/Perguntas |
Retornar à seleção dos vídeos VersaFlash