Decrease Font Size Increase Font Size Email this page to a friend Printer Friendly Page
Videos VersaFlash
Upward Downward Flow
Vazão Para Cima ou Para Baixo
Com cartuchos pré-empacotados VersaPak e a estação VersaFlash, você pode usar vazão para cima ou para baixo. Alguns pesquisadores acham que a vazão para cima pode levar a uma expulsão mais completa do ar do cartucho, minimizando o potencial para aparecimento de canais ou vazios que poderiam afetar adversamente a qualidade da separação.
| Catálogo Online | Solicitar CD VersaFlash |
| Comentários/Perguntas |
Retornar à seleção dos vídeos VersaFlash