Attention:
Certain features of Sigma-Aldrich.com will be down for maintenance the evening of Friday August 18th starting at 8:00 pm CDT until Saturday August 19th at 12:01 pm CDT.   Please note that you still have telephone and email access to our local offices. We apologize for any inconvenience.
Alimentos e Bebidas
Tradução e síntese do artigo: Identificando testes de esterilidade mais rápidos para produtos biológicos
Pesquisa Regulatória procura reduzir o tempo necessário para assegurar a segurança de produtos críticos
Por Aline Iglesias
Seema Parveen, Simleen Kaur, James L. Keeny, William M. McCormick, Rajesh K. Gupta
Centro de avaliação e pesquisas biológicas, FDA, Rockville, MD
A necessidade para testes rápidos de esterilidade
A Food and Drug Administration exige que todos os produtos biológicos parenterais passem por testes de esterilidade usando método compendial de esterilidade para garantir que produtos, como as vacinas, sejam seguros ao chegarem ao mercado. Este método baseia-se na observação de turbidez de meios de cultura líquidos que se dá pelo crescimento de bactérias, leveduras e fungos e pode detectar um número extremamente pequeno de microrganismos. 
...mais...
Área Título Autor Ano Revista
ALIMENTOS E BEBIDAS  Biomimetic nanomaterials: Development of protein coated nanoceria as a potential antioxidative nano-agent for the effective scavenging of reactive oxygen species in vitro and in zebrafish model
Ji F, Mokoena MP, Zhao H, Olaniran AO, Shi J.
2017 JOURNAL PLOS