EMAIL THIS PAGE TO A FRIEND
Biochemistry and cell biology = Biochimie et biologie cellulaire
Special issue: Discovery and development of the CRISPR-Cas9 system / Numéro spécial : Découverte et mise au point du système CRISPR-Cas9.
PMID 28388216