EMAIL THIS PAGE TO A FRIEND
Giornale italiano di dermatologia e venereologia : organo ufficiale, Societa italiana di dermatologia e sifilografia
[Allergic dermatitis caused by contact with ethylenediamine].
PMID 2966108