分析化学 / 色谱学
Cerilliant乙醇标准品
Cerilliant是一家位于美国得克萨斯州的认证参考标准物质(Certified Reference Material) 的领先供应商,拥有超过30多年的经验,提供的高品质认证参考标准物质(CRM)超过3,100多种,包括用于制药、临床研究与诊断、临床与法医毒理学、天然产物和环境行业的制药化合物和滥用药物、代谢物及稳定内标。Cerilliant于2010年底正式加入Sigma-Aldrich集团,成为其标准品家族的一员。
Cerilliant已通过ISO Guide 34和ISO/IEC 17025认证及ISO 13485和ISO 9001认证。质量体系符合FDA(美国食品及药品管理局)有关GMP(药品生产质量管理规范)和GLP(药物非临床研究质量管理规范)的要求。
乙醇单标和混标套装
Cerilliant乙醇单标和混标套装可以溯源到美国NIST,适合用于乙醇检测方法的校正。这些认证参考物质(CRM)被广泛应用于法医分析、临床毒理学中血醇浓度的检测.
乙醇单标
货号 品名 浓度 包装 目录价(RMB)
E-110-5X1.2 ML Ethanol-5 5 mg/dL溶于水 5×1.2 ML 537.03
E-040-10X1.2 ML Ethanol-10 10 mg/dL溶于水 10×1.2 ML 390.78
E-042-5X5 ML Ethanol-15 15 mg/dL溶于水 5×5 ML 1,020.24
E-056-10X1.2 ML Ethanol-20 20 mg/dL溶于水 10×1.2 ML 390.78
E-043-5X5 ML Ethanol-20 20 mg/dL溶于水 5×5 ML 1,020.24
E-035-10X1.2 ML Ethanol-25 25 mg/dL溶于水 10×1.2 ML 512.46
E-045-10X1.2 ML Ethanol-40 40 mg/dL溶于水 10×1.2 ML 390.78
E-029-10X1.2 ML Ethanol-50 50 mg/dL溶于水 10×1.2 ML 390.78
E-030-10X1.2 ML Ethanol-80 80 mg/dL溶于水 10×1.2 ML 390.78
E-037-5X5 ML Ethanol-80 80 mg/dL溶于水 5×5 ML 1,020.24
E-031-10X1.2 ML Ethanol-100 100 mg/dL溶于水 10×1.2 ML 390.78
E-038-5X5 ML Ethanol-100 100 mg/dL溶于水 5×5 ML 1,020.24
E-041-10X1.2 ML Ethanol-150 150 mg/dL溶于水 10×1.2 ML 390.78
E-032-10X1.2 ML Ethanol-200 200 mg/dL溶于水 10×1.2 ML 390.78
E-039-5X5 ML Ethanol-200 200 mg/dL溶于水 5×5 ML 1,020.24
E-033-10X1.2 ML Ethanol-300 300 mg/dL溶于水 10×1.2 ML 390.78
E-036-10X1.2 ML Ethanol-400 400 mg/dL溶于水 10×1.2 ML 390.78
E-044-5X5 ML Ethanol-400 400 mg/dL溶于水 5×5 ML 1,020.24
E-053-10X1.2 ML Ethanol-500 500 mg/dL溶于水 10×1.2 ML 390.78
多组分醇校正混标套装
货号 品名 浓度 包装 目录价(RMB)
A-054-3X1.2 ML 多组分醇校正混标套装 (C1-C3) 4种组分溶于水,每个组分的浓度如下标示( μg/ ML),1.2 ML/安瓿瓶,每套3个安瓿瓶 3X1.2 ML 566.28
    C1 C2 C3    
  丙酮 500 1000 4000    
  乙醇 500 1000 4000    
  异丙醇 500 1000 4000    
  甲醇 500 1000 4000    
多组分醇混标 (4种组分:丙酮、乙醇、异丙醇和甲醇)
货号 品名 浓度 包装 目录价(RMB)
A-076-1.2 ML Multicomponent Alcohol Mix 100 溶于水,浓度均为100 μg/ ML 1.2 ML 288.99
A-057-1.2 ML Multicomponent Alcohol Mix 500 溶于水,浓度均为500 μg/ ML 1.2 ML 288.99
A-056-1.2 ML Multicomponent Alcohol Mix 1000 溶于水,浓度均为1000 μg/ ML 1.2 ML 288.99
A-061-1.2 ML Multicomponent Alcohol Mix 4000 溶于水,浓度均为4000 μg/ ML 1.2 ML 288.99
乙醇校正套装
货号 品名 浓度 包装 目录价(RMB)
E-034-1KIT 乙醇校正套装 每个单标有2份,1.2 ML/安瓿瓶,每套10个安瓿瓶 1套 390.78
  Ethanol-50(E-029) 50 mg/dL    
  Ethanol-80(E-030) 80 mg/dL    
  Ethanol-100(E-031) 100 mg/dL    
  Ethanol-200(E-032) 200 mg/dL    
  Ethanol-300(E-033) 300 mg/dL    
ß-D-葡萄糖醛酸苷是微量乙醇在体内与尿嘧啶核苷-5’-二磷-葡萄糖醛酸结合生成的初级代谢物,可以作为监测乙醇摄入的生物标记物。这个内标适合用在法医检测,临床毒理学或者乙醇监测中通过LC/MS或者GC/MS方法检测乙醇的浓度。
货号 品名 浓度 包装 目录价(RMB)
E-048-1 ML ETHYL ß -D-GLUCURONIDE-D5 100 μg/ ML溶于甲醇 1 ML 2,559.96
E-063-1 ML ETHYL ß -D-GLUCURONIDE-D5 1.0 mg/ ML溶于甲醇 1 ML 4,227.21
E-016-1 ML ETHYL ß -D-GLUCURONIDE 100 μg/ ML溶于甲醇 1 ML 1,389.96
E-015-1 ML ETHYL ß -D-GLUCURONIDE 1.0 mg/ ML溶于甲醇 1 ML 2,544.75
乙基硫酸酯是乙醇在人体中的代谢物,可以用作血醇检测中精确筛查乙醇摄入的生物标记物。这种新型内标适合应用在法医和临床毒理学中通过LC/MS方法分析血液中醇、乙醇或者尿液中药物的检测。
货号 品名 浓度 包装 目录价(RMB)
E-066-1 ML ETHYL-D5 SULFATE SODIUM SALT 1.0 mg/ ML溶于甲醇 1 ML 4,080.96
E-064-1 ML ETHYL SULFATE SODIUM SALT 1.0 mg/ ML溶于甲醇 1 ML 1,887.21
Cerilliant产品分类
了解更多Cerilliant 标准品信息,请访问:sigma-aldrich.com/Cerilliant
联系我们,请拨打021-61415566-8220或Email至haihong.xu@sial.com