Just Perfect. Spectroquant® Prove
简单、安全、精准的水质分析解决方案
水中有什么危害的成分?是不是被污染了?这是一个十分重要和敏感的问题。当我们谈论废水、饮用水还是过程用水话题时,这些都对人类和环境健康至关重要,而且必须严格遵守当地政府法规和国家标准。
因此,在水质分析领域,我们全新的Prove分光光度计致力于简单、安全、精准的水质分析解决方案,满足您的日常所需。
全新Spectroquant® Prove列主要应用于废水、饮用水、过程用水和饮料分析行业,内置大量的分析应用方法和测试应用方案。三个型号满足不同的客户需求-从日常分析应用,痕量分析应用,和全面分析应用。
Spectroquant® Prove 600
包含了所有Prove 300的功能, 高端的UV/Vis光栅系统确保杰出的分辨率和灵敏度,它拥有1.8 nm的带宽,并可使100 mm比色皿进行痕量分析,如锅炉用水中的痕量二氧化硅等。
Spectroquant® Prove 实验室水质分析仪产品特点
Spectroquant® Prove实验室水质分析仪提供直观和创新的水质分析解决方案。主要的产品特点有 Live ID二维码识别, 中文触摸屏, AQA 分析质量保证,长寿命的光源等。更多详情,请参考如下Prove的视频