KitAlysis™ 高通量筛选试剂盒扩容指南
重要事项
本试剂盒使用的所有成型催化剂在交付时均为空气和水分稳定的复合物。一旦在反应条件下由碱激活,它们即变得对空气敏感。为确保扩容成功,我们推荐您使用标准Schlenk技术。
  • 催化反应扩容通用指南
  • 使用烘箱干燥所有玻璃器皿与搅拌棒
  • 预加热油浴,避免温度波动
  • 使用干燥的高纯度试剂(与底物)1
  • 使用未开封的Sure/Seal™无水(或新脱气)溶剂1
  • 整个反应在氮气环境下进行
实验示例
所有固体(碱、底物、催化剂)均需在试验台天平上称重,并添加至(烘箱)干燥的冷却烧瓶中1,2,烧瓶中置入一个经烘箱干燥的搅拌棒。将反应体系加盖,并使用多道氮气针通入氮气进行3次吹扫和充填。之后使用注射器加入无水溶剂(经SureSeal™处理,使用多道氮气针刺入)。如需液态碱,液态碱将作为最终成分通过注射器加入。加入各种成份时,需移去氮气管线3 ,使整个反应过程在指定温度下一直处于搅拌状态。
  1. 参见Cross-Coupling Reaction Manual: Desk Reference and Cross-Coupling Quick Guide: Bench Reference, 可为您提供更详尽的指导和疑难解决技巧
  2. 微波盖密封的反应瓶同样适用。微波盖采用特殊设计,刺穿后无需更换。
  3. 对于更高的温度条件,可在氮气环境下使用回流冷凝器。
C-N交叉偶联试剂盒产品货号列表
请将鼠标移动到相应图片上进行选择。
KitAlysis
其他材料:
Sure/Seal™ solvents and bases Product No.
dioxane 296309
DMAc 271012
NaOtBu (2 M in THF) 702706
cesium carbonate 202126
Description Product No. Vial
BrettPhos Pd G3 761605 A1, C1
CPhos Pd G3 763004 A2, C2
DavePhos Pd G3 804959 A3, C3
P(tBu3) Pd G2 756482 A4, C4
J009 Pd G3 747130 A5, C5
MorDalPhos Pd G3 792357 A6, C6
BINAP Pd G3 804967 B1, D1
RuPhos Pd G2 753246 B2, D2
SPhos Pd G2 753009 B3, D3
tBuXPhos Pd G3 762229 B4, D4
XantPhos Pd G3 763039 B5, D5
XPhos Pd G3 763381 B6, D6
Materials