用于交叉偶联反应的Buchwald GT胶囊
在过去的十年中,Buchwald交叉偶联反应配体和复合物产品线的出现使高活性催化剂适用于许多种底物,并且在微碱性条件下可轻松活化。
Aldrich宣布发布新型GT胶囊,使Buchwald G2和G3实验台稳定型交叉偶联催化剂的定量更加简单方便。考虑到化学家们繁重的工作量,GT胶囊经过特殊设计,可为发现型规模的反应提供合适剂量的催化剂。每粒GT胶囊含有0.025mmol催化剂,可供0.25 mmol规模反应一次性使用。GT胶囊由纤维素制成,可在交叉偶联反应中碎裂,并且易于从最终的反应复合物中被过滤掉。
我们可提供大部分热门Buchwald复合物,包括Xphos、BrettPhos和RuPhos,以及 rac-BINAP、P(t-Bu)3和XantPhos等非Buchwald配体的复合物。因此,我们能够为您的交叉偶联反应提供最佳复合物。对胶囊有疑问?敬请发邮件到 catalysis@sial.com进行咨询。
查看完整Buchwald 复合物和配体产品列表,请点击这里。
 优势
  • 易于处理
  • 方便定量
  • 惰性囊壳
  • 胶囊可在反应中崩解
  • 易于从反应中过滤
 产品