Mainland China - Phone Number
Decrease Font Size Increase Font Size Email this page to a friend Printer Friendly Page
China (Mainland) > ECACC China
ECACC Sigma-Aldrich Working in Partnership Logo 欧洲细胞株、微生物保藏中心(ECACC)
                                 ——为您提供来源可靠的细胞株产品
  • ECACC 介绍
  • 产品定购
  • 订购流程
  • 常见问题解答
Sigma-Aldrich 公司和European Collection of Cell Cultures(ECACC)建立合作伙伴关系。Sigma-Aldrich公司将独家代理European Collection of Cell Cultures(ECACC)细胞培养产品,为生命科学研究者提供高质量细胞培养产品。
ECACC拥有超过40,000种细胞株,产品覆盖了45种不同种属和50种不同组织类型。所有细胞株都经过严格质检认证, 运输过程确保可靠快捷。
  细胞株产品包括:
  • 普通细胞株
  • 杂交瘤细胞株                           
  • HLA型细胞株
  • 人类遗传疾病细胞株
  • 人类随机对照细胞株
 ECACC
Sigma-Aldrich公司同时还能提供各种细胞培养基和细胞培养耗材:
  • 细胞培养基
  • 细胞培养添加剂                      
  • 耗材
  • 血清
  • 细胞株
  • 优化服务
如需定购ECACC产品,请联系当地Sigma-Aldrich销售
客服/订购电话:800-819-3336 400-620-3333
客服/订购Email: OrderCN@sial.com
如需查询更多ECACC产品,请点击:
http://www.hpacultures.org.uk/collections/ecacc.jsp
ECACC 定量流程
常见问题解答
1. 问题:购买细胞前我需要申请细胞进口许可证吗?要办一些什么样的手续呢?
回答:对,购买细胞前需要申请细胞进口许可证。您需要从我们的网站上下载细胞进口许可证申请表格,填好并盖好单位公章,再通过邮寄或快递的方式把申请表格原件交给我们。细胞进口许可证申请表格也可向当地的Sigma-Aldrich办公室索取。
注意事项:
  • 单位的事业证书复件加盖公章(第一次申请时提交,再次申请无需提交)
  • 盖章前请将电子版发到: Ann.Li@sial.com, 得到确认无误后,盖章寄到北京(请注意不要有未盖章的页面,章要与事业证书上的名称相符,部门章是不受理的)
2. 问题:填好的细胞进口许可证申请表格的邮寄地址是什么?
回答:填好的细胞进口许可证申请表格请寄到:
北京市朝阳区建国路118号招商局大厦18层G-H单元邮编:100022
收件人:进口部
3. 问题:收到细胞后应如何处理?
回答:购买细胞前,您需要考虑细胞的培养条件并准备好合适的细胞培养基。
收到细胞株后,应尽快处理。ECACC 对每一个细胞株都会附上一份技术文档。在把细胞株冻存管从干冰中取出前,建议您翻阅该技术文档以对该细胞株的正确处理方法有一个了解。
如不需直接使用细胞,请立即将收到的细胞株冻存管转移到液氮罐中保存。为避免细胞存活率降低,请不要将收到的细胞株保存在-80度冰箱。正确处理所收到的细胞株是在实验室中成功建立该细胞系的关键所在。
4.ECACC官方网站技术指南
Products
Promotions
Get Started