Sigma-Aldrich
China (Mainland) > 中国专卖产品 > Bellbrooklabs Transcreener系列---最简单最精确的核苷检测试剂盒
Sigma-Aldrich中国
Bellbrooklabs Transcreener系列---最简单最精确的核苷检测试剂盒
Transcreener2
Transcreener是一种通用的高通量生化检测试剂盒,主要用于检测核苷——一种由催化共价调Transcreener Square Graph
控反应的细胞酶所产生的产物,其中共价调控反应在细胞信号传导中起到了至关重要的作用,这给干预治疗带来了新机遇。Transcreener使用far red FP技术,大大降低其他杂质化合物的干扰。Transcreener系列产品是目前最简便最准确的检测方法。
Transcreener系列产品:
 The Transcreener® ADP2Assay
是Transcreener系列的新产品,与之前的Transcreener ADP Assay相比,新ADP Assay灵敏度更高。Transcreener® ADP2 Assay采用灵敏度更高的抗ADP抗体,即使在ATP转化率仅为10%的情况下依然可以获得较强的信号。Transcreener® ADP2 Assay初始ATP浓度范围更宽(0.1-1,000 μM)。Transcreener® ADP2 Assay适用于检测产生ADP的任何酶类,种类包括:蛋白激酶、脂类激酶、碳水化合物激酶、ATP酶、DNA解旋酶、羧基转移酶和谷氨酰胺合成酶。
The Transcreener® ADP TR-FRET Assay 采用时间分辨荧光共振能量转移技术(TR-FRET),为广大的ADP科研工作者提供另一种检测方法。
The Transcreener® AMP/GMP Assay适用于检测产生AMP或GMP的任何酶类,种类包括:泛素连接酶、SUMO连接酶、核酸连接酶、蛋白连接酶、磷酸二酯酶类和合成酶。
The Transcreener® UDP Assay 适用于检测产生UDP的任何酶类, 包括蛋白UDP-糖基转移酶、肝UDP-糖基转移酶、糖蛋白UDP-糖基转移酶、糖基转移酶和hyaluronan合成酶。
The Transcreener® GDP Assay 适用于检测产生GDP的任何酶类, 包括GTPases。
订购信息:
货号
品名
规格
价格(RMB)
CN3010-1KT Transcreener ADP2 Assay 1000 assays 5,850.00
CN3010-10KT Transcreener ADP2 Assay 10,000 assays 46,098.00
CN3005-1KT Transcreener ADP TR-FRET 1000 assays 5,265.00
CN3005-10KT Transcreener ADP TR-FRET 10,000 assays 40,950.00
CN3006-1KT Transcreener AMP/GMP Assay 1000 assays 5,265.00
CN3006-10KT Transcreener AMP/GMP Assay 10,000 assays 40,950.00
CN3007-1KT Transcreener UDP Assay 1000 assays 9,477.00
CN3007-10KT Transcreener UDP Assay 10,000 assays 询价
CN3009-1KT Transcreener GDP Assay 1000 assays 5,850.00
CN3009-10KT Transcreener GDP Assay 10,000 assays 46,098.00
ORDERING
SERVICE & SUPPORT
CORPORATE
    Follow us on Twitter!  Join us on Facebook!  Join us on LinkedIn!  Watch our videos on YouTube!
Copyrights © 2010 Sigma-Aldrich Co. All Rights Reserved.
Reproduction of any materials from the site is strictly forbidden without permission. Sigma-Aldrich brand products are sold exclusively through Sigma-Aldrich, Inc.