Sigma-Aldrich
China (Mainland) > 客户服务与技术支持 > 产品外观指标声明
客户服务与技术支持
产品外观指标声明
Sigma-Aldrich关于CofA产品外观指标中“Powder”和“Off White”的声明
      在Sigma-Aldrich公司产品的Specification Sheet和Certificate of Analysis(CofA)中,通常有一项外观指标(Appearance), 对产品的形态与颜色进行描述。
形态 ~ Powder
      对于很多固体形态的产品,我司经常用“Powder”一词进行描述。以“Powder”一词所描述的形态所涵盖的范围包括结晶状、片状、块状或珠状等多种固体形态,而不仅限于粉末这一形态。
      如果您所收到的产品为块状, 而CofA中的外观指标描述是“Powder”,请尝试用药勺按压产品。如果产品受挤压后立刻粉碎,则表明这种块状是正常的,不会影响您的使用。如果产品非常坚硬, 难以粉碎,则请在拍下清晰的产品外观、标签照片、记录下产品的批号后,尽快与我们联系,以便我们的技术人员为您作进一步判断。
颜色 ~ Off White
      此外,对于产品的颜色,Sigma-Aldrich经常用“Off White”形容(灰)白色中混有其它颜色的存在,导致产品外观呈现出非纯粹的白色,而不仅限于指灰白色。当您在收到产品后发现(灰)白色中混有其它颜色,并不表示产品的质量存在问题,可以放心使用。如果有疑问,请在拍下清晰的产品外观、标签照片、记录下产品的批号后,与我们联系,以便我们的技术人员为您进行判断。
      特此声明。
  订购/客服Email: orderCN@sial.com
  技术支持Email: techservCN@sial.com
  索取产品资料Email: china@sial.com
  订购/客服电话: 021 6141 5566 / 010 6568 8088 转客户服务或技术支持
  订购/客服热线: 400 620 3333 / 800 819 3336
  订购传真: 021 6141 5567 / 010 8580 1346
your favorite gene search
powered by ingenuity
Service & Support
Ordering
Corporate
Copyrights © 2011 Sigma-Aldrich Co. LLC. All Rights Reserved. Reproduction of any materials from the site is strictly forbidden without permission. Sigma-Aldrich brand products are sold exclusively through Sigma-Aldrich Co. LLC. Site Use Terms | Privacy