生命科学
细胞分析
在细胞生长、增殖、迁移、凋亡的各阶段及某些生理过程中,细胞会受到多因素和机制的严格调控,这是一个复杂而动态的过程,其中几项生理过程能被用来检测不同的阶段,因此多参数分析法对于准确检测这一过程十分重要。同时,了解细胞死亡和存活机制也是毒理分析和药物研发应用中一个非常关键的内容。Sigma将提供多样化的检测方法,从以下几个研究方向来分析细胞凋亡。包括:Caspase活性检测;DNA片段化分析和检测(单细胞水平、细胞群水平);膜变化检测(Annexin V染色、膜电位、线粒体功能性分析);细胞代谢活性检测等。具有灵敏性高、操作简便、安全性强等特点。具体产品请参看下表,或直接访问相关链接。
细胞转染试剂
产品货号 产品名称 产品说明 规格次数
XTG9-RO X-tremeGENE 9 DNA Transfection Reagent X-tremeGENETM 9 DNA转染试剂是一类非脂质体型多组份试剂,适用于细胞分析的多种实验。由于其具有细胞毒性极低、操作简便、在含血清条件下对各类常用细胞系仍均具有较高的转染效率等诸多优点,它非常适合开展各类细胞分析应用。 0.4mL(4000次 in a 96-well plate)
1.0mL(10000次 in a 96-well plate)
5 × 1.0mL(50000次 in a 96-well plate)
XTGHP-RO X-tremeGENE HP DNA Transfection Reagent X-tremeGENE™ HP DNA转染试剂是一种高效的无动物源成分的低毒转染试剂,兼容含血清或不含血清的培养基。可用于转染各类真核细胞(包括昆虫细胞),多种使用其它转染试剂不能很好转染的细胞系,以及多种难转染细胞系(例如,Sf9, U-2 OS, MEF, MCF7, Hep G2, HeLa,K-562, RAW 264.7, Jurkat, PC-12,以及HCT 116)。 0.4mL(4000次 in a 96-well plate)
1.0mL(10000次 in a 96-well plate)
5 × 1.0mL(50000次 in a 96-well plate)
SITRAN-RO X-tremeGENE siRNA Transfection Reagent X-tremeGENE siRNA转染试剂是一种优质化的脂质体多组分低毒试剂,能够向多种常用细胞系有效递送小干扰RNA(siRNA)作用于序列特异的目标基因,引发基因表达下调或基因沉默,兼容含血清或不含血清的培养基。包括常见的HeLa、NIH 3T3、HEK-293、CHO-K1和COS-7细胞,及数个难转细胞系,如人类腺癌胞系HT29。 1.0mL(400次 in a 24-well plate)
5 × 1.0mL(2000次 in a 24-well plate)
11202375001 DOTAP Liposomal Transfection Reagent DOTAP脂质体是一款主要成份为阳离子脂类DOTAP的脂质体+C30配方低毒转染试剂。DOTAP试剂能够在有血清的条件下向真核细胞中高效转染包括哺乳动物、昆虫、酵母人工染色体(YAC)在内的DNA,同时兼容瞬转和稳转两种基因表达形式,并适用于其他各类负电荷分子向哺乳动物细胞的有效转染,如RNA、寡核苷酸、核苷酸、核糖核蛋白(RNP)复合物和蛋白质。 5 × 400μL
L3037 Escort™ III Transfection Reagent Escort™ III是由专利的聚阳离子脂质体和中性非转染脂质体构成独特配方的低毒转染试剂,可用于高效低毒地向包括原代细胞在内的多种真核细胞中转染核酸。在无血清条件下,形成DNA和转染试剂的稳定复合物后,可直接用于含血清的细胞培养基中。推荐转染时间为6-8小时。 1.0mL(250-1000次)
L3287 Escort™ IV Transfection Reagent Escort™ IV是由专利的聚阳离子脂质体和中性非转染脂质体构成独特配方的低毒转染试剂,可用于高效低毒地向包括哺乳动物细胞、昆虫细胞在内的多种真核细胞中转染核酸。在无血清条件下,形成DNA和转染试剂的稳定复合物后,可直接用于含血清的细胞培养基中。 1.0mL(160-500次)
NPT01 NeuroPorter™ Transfection Kit NeuroPorter™转染试剂是经过优化的专利阳离子脂质体配方,毒性低,可在有/无血清的条件下,向难转染的原代神经细胞、神经胶质细胞以及培养的神经细胞系之中高效转染DNA。可解决诸如细胞活力不足、转染效率低以及神经细胞退化等问题。 干膜(75-200次)
T0956 Sigma Universal Transfection Reagent Sigma通用转染试剂是由与阳离子脂质体偶联的可生物降解的、专利阳型离子聚合物组成的独特配方。适于向常见真核细胞系中稳定或瞬时地转染核酸。其配套的实验方案简便、快速,同时兼容血清、无血清和抗生素条件。对于大多数细胞,不必在转染之后更换培养基。 1.0mL(40-110次)
D1163 DOTAP methosulfate DOTAP methosulfate 是一种由阳离子脂质体组成的低毒转染试剂,用于在有无血清的条件下,向真核细胞中稳定或瞬时转染DNA、RNA、蛋白及其他负电性分子。适用于常见的多种真核细胞类型,以及神经元细胞、胚胎干细胞、成纤维细胞等。 40次 in 10 cm dishes
CAPHOS Calcium Phosphate Transfection Kit 磷酸钙转染法是将DNA引入真核哺乳动物细胞的常用方法。通过缓慢混合含有磷酸钠的HEPES缓冲盐及含有DNA的CaCl2溶液,形成DNA-磷酸钙共沉淀,这些沉淀附着在细胞表面并被细胞吸收(大多数通过内吞作用吸收)。这一技术已经在广泛的细胞类型中使用,可实现瞬时和稳定的转染效果。细胞类型包括CHO K1、HEK293、Fibroblasts、NIH3T3、IMR-90等常见细胞系。 80-400次
N2913 N-TER™ Nanoparticle siRNA Transfection System N-TER纳米粒siRNA转染系统为基于肽的转染系统,可用于真核细胞的瞬时基因敲除。N-TER肽可以与siRNA非共价结合,形成纳米颗粒。这种纳米颗粒可以直接与脂质膜表面上的脂质体相互作用,从而使纳米颗粒分散到细胞膜上,进而将siRNA直接递送到细胞质中。和大多数基于脂质的转染方法不同,这种新的递送机制规避了内涵体通路,从而大大降低了siRNA在转染过程中被降解的可能性。 120μL
400μL
1mL
S1452 MISSION® siRNA Transfection Reagent MISSION® siRNA转染试剂适于转染siRNA到真核细胞,可实现≥90%的基因沉默达到瞬时基因敲除的效果。使用低浓度的siRNA (1 nM)即可有效地沉默基因并降低脱靶效应。siRNA转染试剂在兼容血清和抗生素的条件下转染黏着细胞、原代细胞、悬浮细胞在内的多种细胞。 100μL
1mL
细胞凋亡检测试剂盒
产品货号 产品名称 产品描述 次数
CASP3C Caspase 3 Assay Kit, Colorimetric Caspase 3活性检测试剂盒(比色法) 1× 96孔板
CASP3F Caspase 3 Assay Kit, Fluorimetric Caspase 3活性检测试剂盒(荧光法) 1× 96孔板
CASP8C Caspase 8 Assay Kit, Colorimetric Caspase 8活性检测试剂盒(比色法) 1× 96孔板
APPA015 Caspase Activity Detection Kit Caspase活性检测试剂盒 1× 96孔板
12236869001 Homogen.Caspases Assay Caspase酶Elisa检测试剂盒(荧光法) 1000
11544675001 Cell Death Detection ELISA 细胞死亡ELISA检测试剂盒(DNA片段化) 1× 96孔板
11774425001 Cell Death Detection ELISAPLUS 细胞死亡ELISA高通量检测试剂盒(DNA片段化) 1× 96孔板
11920685001 Cell Death Detection ELISAPLUS , 10 x 细胞死亡ELISA高通量检测试剂盒(DNA片段化) 10 x 96孔板
11835246001 Apoptotic DNA-Ladder Kit 细胞凋亡DNA-标记试剂盒(DNA片段化) 20
11684809910 In Situ Cell Death AP 单细胞水平检测试剂盒-AP(DNA片段化) 50
11684795910 In Situ Cell Death fluorescein 单细胞水平死亡检测试剂盒-荧光(DNA片段化) 50
11684817910 In Situ Cell Death POD 单细胞水平死亡检测试剂盒-POD(DNA片段化) 50
12156792910 In Situ Cell Death TMR 单细胞水平检测试剂盒-TMR(DNA片段化) 50
11858777001 Annexin V FLUOS Staining Kit Annexin V细胞凋亡检测试剂盒(含染色) 50
11988549001 Annexin V FLUOS Staining Kit Annexin V细胞凋亡检测试剂盒(含染色) 250
11828681001 Annexin-V-FLUOS Annexin V细胞凋亡检测试剂盒 250
CS0030 Senescence Cells Histochemical Staining Kit 衰老细胞组织化学染色试剂盒 100
APOBRDU Flow Cytometry Kit for Apoptosis 细胞凋亡流式细胞术检测试剂盒 60
APOAC Annexin V-Cy3™ Apoptosis Detection Kit Annexin V-Cy3™ 细胞凋亡检测试剂盒 200
APOAF Annexin V-FITC Apoptosis Detection Kit Annexin V-FITC 凋亡检测试剂盒 20
CS1070 Transglutaminase Assay Kit 谷氨酰胺转移酶检测试剂盒 2 × 96孔板
MITOISO1 Mitochondria Isolation Kit 1 线粒体分离试剂盒1(动物组织) 50
MITOISO2 Mitochondria Isolation Kit 2 线粒体分离试剂盒2(细胞,2-5 x 107cells/次) 50
MITOISO3 Mitochondria Isolation Kit 3 线粒体分离试剂盒3(酵母) 40
CS0390 Mitochondria Staining Kit 1 线粒体染色试剂盒1 200
CS0720 Citrate Synthase Assay Kit 柠檬酸合酶检测试剂盒 100
CYTOCOX1 Cytochrome c Oxidase Assay Kit 细胞色素c氧化酶检测试剂盒 100
细胞毒性&细胞活力检测试剂盒
产品货号 产品名称 产品描述 次数
11585045001 Cellular DNA Fragmentation ELISA 细胞毒性检测试剂盒(DNA片段化) 500
04744926001 Cytotoxicity Det.Kit PLUS (LDH) 细胞群毒性Elisa检测试剂盒(终止反应液) 400
04744934001 Cytotoxicity Det.Kit PLUS(LDH) 细胞群毒性Elisa检测试剂盒(终止反应液) 2000
11644793001 Cytotoxicity Detection Kit (LDH) 细胞群毒性Elisa检测试剂盒 2000
TOX1 In Vitro Toxicology Assay Kit, MTT based 体外细胞毒性检测试剂盒(MTT based) 1000
TOX2 In Vitro Toxicology Assay Kit, XTT based 体外细胞毒性检测试剂盒(XTT based) 1000
TOX4 In Vitro Toxicology Assay Kit, Neutral Red based 体外细胞毒性检测试剂盒(中性红 based) 1000
TOX6 In Vitro Toxicology Assay Kit, Sulforhodamine B based 体外细胞毒性检测试剂盒(磺酰罗丹明 based) 1000
TOX7 In Vitro Toxicology Assay Kit, Lactic Dehydrogenase based 体外细胞毒性检测试剂盒(乳酸脱氢酶 based) 1000
TOX8 in Vitro Toxicology Assay Kit, Resazurin based 体外细胞毒性检测试剂盒(刃天青based) 1000
CGD1 Cell Growth Determination Kit, MTT based 细胞活力检测试剂盒(MTT based) 500
04511 Live/Dead Cell Double Staining Kit suitable for fluorescence 活/死细胞双染色试剂盒 20
CS0740 Acid phosphatase Assay Kit 酸性磷酸酶检测试剂盒 100
CS0750 Caveolea/Rafts Isolation Kit 胞膜窖提取试剂盒 20
CS0780 β-N-Acetylglucosaminidase Assay Kit β-N-乙酰葡萄糖胺糖苷酶检测试剂盒 500
CS0390 Mitochondria Staining Kit 线粒体染色试剂盒 200
CS0730 Tyrosine Kinase Assay Kit 酪氨酸激酶检测试剂盒 50
CA201 cAMP Enzyme Immunoassay Kit cAMP酶免疫分析试剂盒 96
CA200 cAMP Enzyme Immunoassay Kit, Direct cAMP酶免疫分析试剂盒Direct 96
CG201 cGMP Enzyme Immunoassay Kit cGMP酶免疫分析试剂盒 96
CG200 cGMP Enzyme Immunoassay Kit, Direct cGMP酶免疫分析试剂盒Direct 96
CS0340 Dihydrofolate Reductase Assay Kit 1 kit 二氢叶酸还原酶检测试剂盒 100
CS0410 Glutathione-S-Transferase (GST) Assay Kit 谷胱甘肽-s-转移酶(GST)检测试剂盒 500
PD1 PeroxiDetect™ Kit 过氧化物检测试剂盒 100
CS0010 β-Secretase (BACE1) Activity Detection Kit (Fluorescent) β-分泌酶(BACE1)活性检测试剂盒(荧光法) 250
FCANOS1 Nitric Oxide Synthase Detection System, Fluorimetric 一氧化氮合成酶检测系统(荧光法) 200
CS0790 Antioxidant Assay Kit 抗氧化检测试剂盒 200
CS0720 Citrate Synthase Assay Kit 柠檬酸合酶检测试剂盒 480
CS0170 Thioredoxin Reductase Assay Kit 硫氧还蛋白还原酶检测试剂盒 100
CS0760 Isolated Mitochondria Staining Kit 线粒体分离物染色试剂盒 1000
CYTOCOX1 Cytochrome c Oxidase Assay Kit 细胞色素c氧化酶检测试剂盒 100
CY0100 Cytochrome c Reductase (NADPH) Assay Kit 细胞色素C还原酶(NADPH)检测试剂盒 100
CGP1 Glutathione Peroxidase Cellular Activity Assay Kit 细胞谷胱甘肽过氧化物酶活性检测试剂盒 100
CS0260 Glutathione Assay Kit 谷胱甘肽检测试剂盒 700
GRSA Glutathione Reductase Assay Kit 谷胱甘肽还原酶检测试剂盒 100
CAT100 Catalase Assay Kit 过氧化氢酶检测试剂盒 100
10799050001 BM Cyclin BM Cyclin,用于支原体检测试剂 37.5 mg
11663925910 Mycoplasma PCR ELISA 1pc 支原体PCR ELISA检测试剂盒 96
MIDCLARET CellVue™ Claret Far Red Fluorescent Cell Linker Midi Kit for General Membrane Labeling CellVue™远红荧光细胞膜标记试剂盒 2×0.1ml
CGLDIL Diluent C for General Membrane Labeling 稀释液C,用于常规细胞膜标记试剂盒 6×10ml
PKH26GL PKH26 Red Fluorescent Cell Linker Kit for General Cell Membrane Labeling Distributed for Phanos Technologies PKH26红色荧光常规细胞膜标记试剂盒 0.5ml
PKH26PCL PKH26 Red Fluorescent Cell Linker Kit for Phagocytic Cell Labeling PKH26红色荧光吞噬细胞标记试剂盒 0.5ml
MIDI26 PKH26 Red Fluorescent Cell Linker Midi Kit for General Cell Membrane Labeling PKH26红色荧光常规细胞膜标记试剂盒(Midi) 0.2ml
MINI26 PKH26 Red Fluorescent Cell Linker Mini Kit for General Cell Membrane Labeling PKH26红色荧光常规细胞膜标记试剂盒(Mini) 0.1ml
P7458 PKH26 Reference Microbeads PKH26 参考磁珠 100ml
PKH67GL PKH67 Green Fluorescent Cell Linker Kit for General Cell Membrane Labeling PKH67绿色荧光常规细胞膜标记试剂盒 0.5ml
MIDI67 PKH67 Green Fluorescent Cell Linker Midi Kit for General Cell Membrane Labeling PKH67绿色荧光常规细胞膜标记试剂盒(Midi) 2 x 0.1 ml
MINI67 PKH67 Green Fluorescent Cell Linker Mini Kit for General Cell Membrane Labeling PKH67绿色荧光常规细胞膜标记试剂盒(Mini) 0.1ml
细胞增殖&细胞计数试剂盒
产品货号 产品名称 产品描述 次数
03285 Cell Counting Kit 细胞计数试剂盒 500
96992 Cell Counting Kit - 8 细胞计数试剂盒(CCK-8) 500
11296736001 5-Bromo-2´-dU Labeling/Detection Kit I BrdU标记细胞检测试剂盒I(免疫荧光) 1000
11299964001 5-Bromo-2´-dU Labeling/Detection Kit II BrdU标记细胞检测试剂盒II(光学显微镜) 1000
11444611001 5-Bromo-2´-dU Labeling/Detection Kit III BrdU标记细胞检测试剂盒III(ELISA) 1000
11810740001 In Situ Cell Proliferation Kit, FLUOS 细胞增殖原位检测试剂盒,IF,FACS 1000
11669915001 Cell Proliferation ELISA, BrdU chem.lum. 细胞增殖ELISA定量检测试剂盒(BrdU化学发光法) 1000
11647229001 Cell Proliferation ELISA,BrdU (colorim.) 细胞增殖ELISA定量检测试剂盒(BrdU比色法) 1000
11465007001 Cell Proliferation Kit I (MTT) 细胞增殖检测试剂盒I (MTT) 2500
11465015001 Cell Proliferation Kit II (XTT) 细胞增殖检测试剂盒 II (MTT) 2500
11644807001 Cell Proliferation Reagent WST-1 细胞增殖检测试剂 WST-1 25ml
05015944001 Cell Proliferation Reagent WST-1, 8 ml 细胞增殖检测试剂 WST-1,8ml 8ml
06432379001 Cell Viability Imaging Kit 细胞活性成像试剂盒 5x96
AEC101 AEC Staining Kit liquid AEC细胞染色试剂盒(细胞增殖检测) 1000
EXTRA2 Mouse ExtrAvidin® Peroxidase Staining Kit Mouse ExtrAvidin®过氧化物酶染色试剂盒 2000
BCK-EDU488 EdU-Click 488 Baseclick增殖检测试剂盒(488) 100
BCK-EDU555 EdU-Click 555 Baseclick增殖检测试剂盒(555) 100
BCK-EDU594 EdU-Click 594 Baseclick增殖检测试剂盒(594) 100
BCK-EDU647 EdU-Click 647 Baseclick增殖检测试剂盒(647) 100
BCK-FC488-100 EdU Flow Cytometry Kit 488 Baseclick流式细胞术增殖检测试剂盒(488) 100
BCK-FC488-50 EdU Flow Cytometry Kit 488 Baseclick流式细胞术增殖检测试剂盒(488) 50
BCK-FC555-100 EdU Flow Cytometry Kit 555 Baseclick流式细胞术增殖检测试剂盒(555) 100
BCK-FC555-50 EdU Flow Cytometry Kit 555 Baseclick流式细胞术增殖检测试剂盒(555) 50
BCK-FC594-100 EdU Flow Cytometry Kit 594 Baseclick流式细胞术增殖检测试剂盒(594) 100
BCK-FC594-50 EdU Flow Cytometry Kit 594 Baseclick流式细胞术增殖检测试剂盒(594) 50
BCK-FC647-100 EdU Flow Cytometry Kit 647 Baseclick流式细胞术增殖检测试剂盒(647) 100
BCK-FC647-50 EdU Flow Cytometry Kit 647 Baseclick流式细胞术增殖检测试剂盒(647) 50
BCK-HTS488-2 EdU HTS Kit 488 Baseclick增殖高通量检测试剂盒(488) 200
BCK-HTS488-20 EdU HTS Kit 488 Baseclick增殖高通量检测试剂盒(488) 2000
BCK-HTS488-4 EdU HTS Kit 488 Baseclick增殖高通量检测试剂盒(488) 400
BCK-HTS555-2 EdU HTS Kit 555 Baseclick增殖高通量检测试剂盒(555) 200
BCK-HTS555-20 EdU HTS Kit 555 Baseclick增殖高通量检测试剂盒(555) 2000
BCK-HTS555-4 EdU HTS Kit 555 Baseclick增殖高通量检测试剂盒(555) 400
BCK-HTS594-2 EdU HTS Kit 594 Baseclick增殖高通量检测试剂盒(594) 200
BCK-HTS594-20 EdU HTS Kit 594 Baseclick增殖高通量检测试剂盒(594) 2000
BCK-HTS594-4 EdU HTS Kit 594 Baseclick增殖高通量检测试剂盒(594) 400
BCK-HTS647-2 EdU HTS Kit 647 Baseclick增殖高通量检测试剂盒(647) 200
BCK-HTS647-20 EdU HTS Kit 647 Baseclick增殖高通量检测试剂盒(647) 2000
BCK-HTS647-4 EdU HTS Kit 647 Baseclick增殖高通量检测试剂盒(647) 400
BCK488-IV-IM-L In Vivo EdU Click Kit 488 Baseclick增殖体内成像检测试剂盒(488) 100
BCK488-IV-IM-M In Vivo EdU Click Kit 488 Baseclick增殖体内成像检测试剂盒(488) 100
BCK488-IV-IM-S In Vivo EdU Click Kit 488 Baseclick增殖体内成像检测试剂盒(488) 100
BCK555-IV-IM-L In Vivo EdU Click Kit 555 Baseclick增殖体内成像检测试剂盒(555) 100
BCK555-IV-IM-M In Vivo EdU Click Kit 555 Baseclick增殖体内成像检测试剂盒(555) 100
BCK555-IV-IM-S In Vivo EdU Click Kit 555 Baseclick增殖体内成像检测试剂盒(555) 100
BCK594-IV-IM-L In Vivo EdU Click Kit 594 Baseclick增殖体内成像检测试剂盒(594) 100
BCK594-IV-IM-M In Vivo EdU Click Kit 594 Baseclick增殖体内成像检测试剂盒(594) 100
BCK594-IV-IM-S In Vivo EdU Click Kit 594 Baseclick增殖体内成像检测试剂盒(594) 100
BCK647-IV-IM-L In Vivo EdU Click Kit 647 Baseclick增殖体内成像检测试剂盒(647) 100
BCK647-IV-IM-M In Vivo EdU Click Kit 647 Baseclick增殖体内成像检测试剂盒(647) 100
BCK647-IV-IM-S In Vivo EdU Click Kit 647 Baseclick增殖体内成像检测试剂盒(647) 100
BCK488-IV-FC-L In Vivo EdU Flow Cytometry 50 Kit 488 Baseclick流式细胞术体内增殖检测试剂盒(488) 50
BCK488-IV-FC-M In Vivo EdU Flow Cytometry 50 Kit 488 Baseclick流式细胞术体内增殖检测试剂盒(488) 50
BCK488-IV-FC-S In Vivo EdU Flow Cytometry 50 Kit 488 Baseclick流式细胞术体内增殖检测试剂盒(488) 50
BCK555-IV-FC-L In Vivo EdU Flow Cytometry Kit 555 Baseclick流式细胞术体内增殖检测试剂盒(555) 50
BCK555-IV-FC-M In Vivo EdU Flow Cytometry Kit 555 Baseclick流式细胞术体内增殖检测试剂盒(555) 50
BCK555-IV-FC-S In Vivo EdU Flow Cytometry Kit 555 Baseclick流式细胞术体内增殖检测试剂盒(555) 50
BCK594-IV-FC-L In Vivo EdU Flow Cytometry Kit 594 Baseclick流式细胞术体内增殖检测试剂盒(594) 50
BCK594-IV-FC-M In Vivo EdU Flow Cytometry Kit 594 Baseclick流式细胞术体内增殖检测试剂盒(594) 50
BCK594-IV-FC-S In Vivo EdU Flow Cytometry Kit 594 Baseclick流式细胞术体内增殖检测试剂盒(594) 50
BCK647-IV-FC-L In Vivo EdU Flow Cytometry Kit 647 Baseclick流式细胞术体内增殖检测试剂盒(647) 50
BCK647-IV-FC-M In Vivo EdU Flow Cytometry Kit 647 Baseclick流式细胞术体内增殖检测试剂盒(647) 50
BCK647-IV-FC-S In Vivo EdU Flow Cytometry Kit 647 Baseclick流式细胞术体内增殖检测试剂盒(647) 50
BCK488-IV-HTS-L In Vivo EdU HTS 2x96 Kit 488 Baseclick增殖体内高通量检测试剂盒(488) 200
BCK488-IV-HTS-M In Vivo EdU HTS 2x96 Kit 488 Baseclick增殖体内高通量检测试剂盒(488) 200
BCK488-IV-HTS-S In Vivo EdU HTS 2x96 Kit 488 Baseclick增殖体内高通量检测试剂盒(488) 200
BCK555-IV-HTS-L In Vivo EdU HTS 2x96 Kit 555 Baseclick增殖体内高通量检测试剂盒(555) 200
BCK555-IV-HTS-M In Vivo EdU HTS 2x96 Kit 555 Baseclick增殖体内高通量检测试剂盒(555) 200
BCK555-IV-HTS-S In Vivo EdU HTS 2x96 Kit 555 Baseclick增殖体内高通量检测试剂盒(555) 200
BCK594-IV-HTS-L In Vivo EdU HTS 2x96 Kit 594 Baseclick增殖体内高通量检测试剂盒(594) 200
BCK594-IV-HTS-M In Vivo EdU HTS 2x96 Kit 594 Baseclick增殖体内高通量检测试剂盒(594) 200
BCK594-IV-HTS-S In Vivo EdU HTS 2x96 Kit 594 Baseclick增殖体内高通量检测试剂盒(594) 200
BCK647-IV-HTS-L In Vivo EdU HTS 2x96 Kit 647 Baseclick增殖体内高通量检测试剂盒(647) 200
BCK647-IV-HTS-M In Vivo EdU HTS 2x96 Kit 647 Baseclick增殖体内高通量检测试剂盒(647) 200
BCK647-IV-HTS-S In Vivo EdU HTS 2x96 Kit 647 Baseclick增殖体内高通量检测试剂盒(647) 200
11699695001 ATP Bioluminescence Assay Kit CLS II ATP生物发光检测试剂盒 CLS II 1600
11699709001 ATP Bioluminescence Assay Kit HS II ATP生物发光检测试剂盒 HS II 1000
12209136001 TeloTAGGG Telomere Length Assay 端粒DNA长度检测试剂盒 50
11854666910 TeloTAGGG Telomerase PCR ELISA 端粒酶PCR ELISA试剂盒 96