细胞分析
细胞毒性&细胞活力检测
细胞毒性是由合成化合物、细胞自然产生毒性或免疫调节细胞(如细胞毒性T 淋巴细胞,自然杀伤细胞等)引起的细胞杀伤事件。同细胞凋亡及坏死不同,细胞毒性不是指某种特定的细胞死亡机制。细胞活力检测是检测样本中健康细胞的数目,这在优化细胞培养条件实验(如未分化细胞培养,原代细胞培养等)中是必须的。主要研究方法包括膜损伤检测、代谢活性检测、DNA合成检测等。更多产品请查看下方产品列表
膜损伤检测
使用染料对细胞进行染色(台盼蓝染色法),膜受损细胞将会染上色,清点未着色的健康细胞数目,从而检测细胞膜的状态。另一种目前更常用的方法是对细胞培养上清液中的LDH酶活性进行检测。Cytotoxicity Detection Kit PLUS (LDH) (04744934001) 是使用ELISA方法在96/384孔板中高通量地定量检测细胞毒性。LDH是个稳定的细胞质蛋白,正常情况下在所有细胞中保持几乎相同的浓度,因此可通过检测受损细胞释放的LDH,对细胞毒性/细胞活性进行简单定量,从而判断细胞膜的受损情况。配合使用Cell Proliferation Reagent WST-1 (11644807001) 能获得更多细胞状态。此外,还可通过检测上清液中的其他酶活方法来检测细胞毒性,如碱性磷酸酶、酸性磷酸酶等。
代谢活性检测
通过添加四咪唑盐到细胞中可进行线粒体内酶代谢活性的测定。活细胞能将四咪唑盐(如MTT)转化成蓝紫色结晶甲(Formazan),可通过分光光度计或酶标仪检测,如可通过Cell Growth Determination Kit, MTT based  CGD1)进行细胞代谢活性的检测。但需注意的是MTT法形成的Formazan 为水不溶性的,需要加有机溶剂溶解,由于在去上清操作时会有可能带走小部分的Formazan,故有时重复性略差。因此又开发出很多种水溶性的四咪唑盐类:如XTT、CCK-8(WST-8)等。
DNA合成检测
DNA的新组装合成是细胞生长的必要条件,故经常    被用来进行细胞增殖、细胞活力及凋亡的检测。可使用非放射性的核苷酸类似物5-bromo-2'-deoxy-uridine (BrdU),其能掺入增殖细胞的DNA。后续使用抗BRdU 的单克隆抗体,利用免疫化学或流式检测掺入的BRdU,从而达到检测细胞增殖的目的。Cellular DNA Fragmentation ELISA (11585045001) 可使用ELISA法在细胞群落中检测细胞凋亡、坏死或细胞毒性。
细胞荧光标记检测法
PKH荧光细胞标记试剂盒,如:PKH26 Red Fluorescent Cell Linker Mini Kit for General Cell Membrane Labeling(MINI26)是采用专利的细胞膜标记技术,在细胞膜的脂质双分子层中稳定结合红色荧光染料-如:PKH26,产生稳定、清晰、精确和可重复的荧光标记细胞,可广泛用于动物、植物细胞和其它含颗粒胞膜的标记。其有效标记细胞种类广,无细胞毒副作用,标记的细胞仍保留生物学和增殖活力,是研究细胞迁移,细胞增殖和细胞-细胞间相互作用的理想工具。这些试剂盒也是细胞高通量筛选、成像、荧光分析和流式细胞术的理想选择。
细胞毒性&细胞活力检测试剂盒
产品货号 产品名称 产品描述 次数
11585045001 Cellular DNA Fragmentation ELISA 细胞毒性检测试剂盒(DNA片段化) 500
04744926001 Cytotoxicity Det.Kit PLUS (LDH) 细胞群毒性Elisa检测试剂盒(终止反应液) 400
04744934001 Cytotoxicity Det.Kit PLUS(LDH) 细胞群毒性Elisa检测试剂盒(终止反应液) 2000
11644793001 Cytotoxicity Detection Kit (LDH) 细胞群毒性Elisa检测试剂盒 2000
TOX1 In Vitro Toxicology Assay Kit, MTT based 体外细胞毒性检测试剂盒(MTT based) 1000
TOX2 In Vitro Toxicology Assay Kit, XTT based 体外细胞毒性检测试剂盒(XTT based) 1000
TOX4 In Vitro Toxicology Assay Kit, Neutral Red based 体外细胞毒性检测试剂盒(中性红 based) 1000
TOX6 In Vitro Toxicology Assay Kit, Sulforhodamine B based 体外细胞毒性检测试剂盒(磺酰罗丹明 based) 1000
TOX7 In Vitro Toxicology Assay Kit, Lactic Dehydrogenase based 体外细胞毒性检测试剂盒(乳酸脱氢酶 based) 1000
TOX8 in Vitro Toxicology Assay Kit, Resazurin based 体外细胞毒性检测试剂盒(刃天青based) 1000
CGD1 Cell Growth Determination Kit, MTT based 细胞活力检测试剂盒(MTT based) 500
04511 Live/Dead Cell Double Staining Kit suitable for fluorescence 活/死细胞双染色试剂盒 20
CS0740 Acid phosphatase Assay Kit 酸性磷酸酶检测试剂盒 100
CS0750 Caveolea/Rafts Isolation Kit 胞膜窖提取试剂盒 20
CS0780 β-N-Acetylglucosaminidase Assay Kit β-N-乙酰葡萄糖胺糖苷酶检测试剂盒 500
CS0390 Mitochondria Staining Kit 线粒体染色试剂盒 200
CS0730 Tyrosine Kinase Assay Kit 酪氨酸激酶检测试剂盒 50
CA201 cAMP Enzyme Immunoassay Kit cAMP酶免疫分析试剂盒 96
CA200 cAMP Enzyme Immunoassay Kit, Direct cAMP酶免疫分析试剂盒Direct 96
CG201 cGMP Enzyme Immunoassay Kit cGMP酶免疫分析试剂盒 96
CG200 cGMP Enzyme Immunoassay Kit, Direct cGMP酶免疫分析试剂盒Direct 96
CS0340 Dihydrofolate Reductase Assay Kit 1 kit 二氢叶酸还原酶检测试剂盒 100
CS0410 Glutathione-S-Transferase (GST) Assay Kit 谷胱甘肽-s-转移酶(GST)检测试剂盒 500
PD1 PeroxiDetect™ Kit 过氧化物检测试剂盒 100
CS0010 β-Secretase (BACE1) Activity Detection Kit (Fluorescent) β-分泌酶(BACE1)活性检测试剂盒,荧光法 250
FCANOS1 Nitric Oxide Synthase Detection System, Fluorimetric 一氧化氮合成酶检测系统(荧光法) 200
CS0790 Antioxidant Assay Kit 抗氧化检测试剂盒 200
CS0720 Citrate Synthase Assay Kit 柠檬酸合酶检测试剂盒 480
CS0170 Thioredoxin Reductase Assay Kit 硫氧还蛋白还原酶检测试剂盒 100
CS0760 Isolated Mitochondria Staining Kit 线粒体分离物染色试剂盒 1000
CYTOCOX1 Cytochrome c Oxidase Assay Kit 细胞色素c氧化酶检测试剂盒 100
CY0100 Cytochrome c Reductase (NADPH) Assay Kit 细胞色素C还原酶(NADPH)检测试剂盒 100
CGP1 Glutathione Peroxidase Cellular Activity Assay Kit 细胞谷胱甘肽过氧化物酶活性检测试剂盒 100
CS0260 Glutathione Assay Kit 谷胱甘肽检测试剂盒 700
GRSA Glutathione Reductase Assay Kit 谷胱甘肽还原酶检测试剂盒 100
CAT100 Catalase Assay Kit 过氧化氢酶检测试剂盒 100
10799050001 BM Cyclin BM Cyclin,用于支原体检测试剂 37.5 mg
11663925910 Mycoplasma PCR ELISA 1pc 支原体PCR ELISA检测试剂盒 96
MIDCLARET CellVue™ Claret Far Red Fluorescent Cell Linker Midi Kit for General Membrane Labeling CellVue™远红荧光细胞膜标记试剂盒 2×0.1ml
CGLDIL Diluent C for General Membrane Labeling 稀释液C,用于常规细胞膜标记试剂盒 6×10ml
PKH26GL PKH26 Red Fluorescent Cell Linker Kit for General Cell Membrane Labeling Distributed for Phanos Technologies PKH26红色荧光常规细胞膜标记试剂盒 0.5ml
PKH26PCL PKH26 Red Fluorescent Cell Linker Kit for Phagocytic Cell Labeling PKH26红色荧光吞噬细胞标记试剂盒 0.5ml
MIDI26 PKH26 Red Fluorescent Cell Linker Midi Kit for General Cell Membrane Labeling PKH26红色荧光常规细胞膜标记试剂盒(Midi) 0.2ml
MINI26 PKH26 Red Fluorescent Cell Linker Mini Kit for General Cell Membrane Labeling PKH26红色荧光常规细胞膜标记试剂盒(Mini) 0.1ml
P7458 PKH26 Reference Microbeads PKH26 参考磁珠 100ml
PKH67GL PKH67 Green Fluorescent Cell Linker Kit for General Cell Membrane Labeling PKH67绿色荧光常规细胞膜标记试剂盒 0.5ml
MIDI67 PKH67 Green Fluorescent Cell Linker Midi Kit for General Cell Membrane Labeling PKH67绿色荧光常规细胞膜标记试剂盒(Midi) 2 x 0.1 ml
MINI67 PKH67 Green Fluorescent Cell Linker Mini Kit for General Cell Membrane Labeling PKH67绿色荧光常规细胞膜标记试剂盒(Mini) 0.1ml
细胞分析检测试剂
产品货号 产品名称 产品描述
21888 5(6)-Carboxyfluorescein diacetate N-succinimidyl ester BioReagent, suitable for fluorescence, ≥90% (HPLC) 二醋酸羧基荧光素,≥90% (HPLC)
10236276001 DAPI 4',6-二脒基-2-苯基吲哚
17783 Calcein-AM BioReagent, suitable for fluorescence, ≥96.0% (HPLC) 钙黄绿素,≥96.0% (HPLC)
M2128 Thiazolyl Blue Tetrazolium Bromide 98% 噻唑蓝98%
X4626 XTT sodium salt powder, BioReagent, suitable for cell culture XTT 钠盐
T8154 Trypan Blue solution 0.4%, liquid, sterile-filtered 台盼蓝溶液0.4%
P4864 Propidium iodide solution solution (1.0 mg/ml in water) 碘化丙啶
94498 5-Cyano-2,3-di-(p-tolyl)tetrazolium chloride ≥85% (HPLC) 5-氰基-2,3-二-(p-苄基-四唑氯化物)
94403 Hoechst 33258 solution 1mg/mL in H2O, ≥98.0% (HPLC) Hoechst 33258 溶液1 mg/mL in H2O,≥98.0% (HPLC)
63493 Hoechst 34580 Trihydrochloride salt, ≥98.0% (HPLC) Hoechst 34580三盐酸化物,≥98.0% (HPLC)
09626 Protoporphyrin IX dimethyl ester ~90% (HPLC) 原卟啉二甲酯~90% (HPLC)