细胞分析
细胞器标志物HPA金标抗体
蛋白功能的研究需要对特定的细胞结构进行定位,使用细胞器特异性抗体进行共同定位,可以明确目的蛋白的亚细胞分布,揭示目的蛋白可能 参与的细胞进程及其不同的功能。HPA金标抗体时目前业内验证最全面的抗体之一,今已有一系列特异性HPA金标抗体通过验证被归为细胞 器标志物,常用于亚细胞器结构,研究目的蛋白的亚细胞定位。
亚细胞结构 检测目标 货号 品名 反应物种 应用
胞间连接
Intercellular junctions
TJP1 HPA001636 Anti-TJP1 human IHC(p),IF(i)
TJP1 HPA001637 Anti-TJP1 human IHC(p),IF(i)
TJP2 HPA001813 Anti-TJP2 human IHC(p),IF(i),WB
细胞核
Nucleus
FBXO18 HPA002844 Anti-FBXO18 human WB
MECP2 HPA000593 Anti-MECP2 human IHC(p),IF(i),WB
MECP2 HPA001341 Anti-MECP2 human IHC(p)
GPKOW HPA000287 Anti-GPKOW human,mouse,rat IHC(p),IF(i),WB
GPKOW HPA001894 Anti-GPKOW human IHC(p),IF(i),WB
XRCC4 HPA006801 Anti-XRCC4 human IHC(p),IF(i),WB
MYST4 HPA006104 Anti-KAT6B human IHC(p),IF(i)
PARP1 AMAb90959 Anti-PARP1 human ICC-IF, IHC, WB
核仁
Nucleoli
VSX2 HPA003436 Anti-VSX2 human IHC(p),IF(i),WB
ZSCAN1 HPA007938 Anti-ZSCAN1 human IHC(p),WB
MKI67IP AMAb90961 Anti-MKI67IP human ICC-IF, IHC
NOP56 AMAb91013 Anti-NOP56 human ICC-IF, IHC, WB
核质
Nucleus without nucleoli
FUS HPA008784 Anti-FUS human,mouse,rat IHC(p),IF(i)
FUBP1 HPA006149 Anti-FUBP1 human,rat,mouse IHC(p),IF(i),WB
AKAP8 HPA004776 Anti-AKAP8 human IHC(p),IF(i),WB
HNRNPC AMAb91010 Anti-HNRNPC human ICC-IF, IHC, WB
HNRNPC AMAb91012 Anti-HNRNPC human ICC-IF, IHC, WB
ANLN AMAb90662 Anti-ANLN human ICC-IF, IHC, WB
FUS AMAb90549 Anti-FUS human ICC-IF, IHC, WB
核被摸
Nuclear envelope
UNC84A HPA008461 ANTI-SUN1 human IHC(p),IF(i),WB
UNC84B HPA001209 ANTI-SUN2 human IHC(p),IF(i),WB
EMD AMAb90562 Anti-EMD human ICC-IF, IHC, WB
高尔基体
Golgi
GOLGA5 HPA000992 Anti-GOLGA5 human,rat,mouse IHC(p),IF(i),WB
GOLIM4 HPA001677 Anti-GOLIM4 Human IHC(p),IF(i)
GORASP2 AMAb91016 Anti-GORASP2 human ICC-IF, IHC, WB
线粒体
Mitochondria
MRPL40 HPA006181 Anti-MRPL40 human,rat,mouse IHC(p),WB
TIMM9 HPA002932 Anti-TIMM9 Human IHC(p),IF(i),WB
SYNJ2BP HPA000866 Anti-SYNJ2BP Human IHC(p),IF(i),WB
HSPA9 HPA000898 ANTI-HSPA9 human,rat,mouse IHC(p),IF(i),WB
TUFM AMAb90964 Anti-TUFM human ICC-IF, IHC, WB
TUFM AMAb90965 Anti-TUFM human ICC-IF, IHC, WB
TUFM AMAb90966 Anti-TUFM human ICC-IF, IHC, WB
CS AMAb91005 Anti-CS human ICC-IF, IHC, WB
CS AMAb91007 Anti-CS human ICC-IF, IHC, WB
CS AMAb91009 Anti-CS human ICC-IF, IHC, WB
核内体
Endosomes
VPS26A AMAb90967 Anti-VPS26A human ICC-IF, IHC, WB
过氧化物酶体
Peroxisomes
ACAA1 HPA007244 Anti-ACAA1 human,rat,mouse IHC(p),IF(i),WB
ABCD3 AMAb90995 Anti-ABCD3 human ICC-IF, IHC
细胞质
Cytoplasm
MTHFD1 HPA001290 Anti-MTHFD1 human IHC(p),IF(i),WB
DDX3X HPA001648 Anti-DDX3X human,rat,mouse IHC(p),IF(i),WB
USP10 HPA006731 Anti-USP10 human IHC(p),IF(i)
黏着斑
Focal adhesions
ZYX HPA004835 Anti-ZYX human IHC(p),IF(i)
VASP HPA005724 Anti-VASP human IHC(p),IF(i),WB
MYH6 HPA001349 Anti-MYH6 human IHC(p),IF(i)
Zyxin AMAb90992 Anti-ZYX human ICC-IF, IHC
质膜
Plasma membrane
SLC9A3R2 HPA001672 Anti-SLC9A3R2 human IHC(p),IF(i),WB
NF2 HPA003097 Anti-NF2 human,rat,mouse IHC(p),IF(i),WB
Ezrin AMAb90976 Anti-EZR human ICC-IF, IHC, WB
内质网
Endoplasmic reticulum
PDIA3 HPA003230 Anti-PDIA3 human,rat,mouse IHC(p),IF(i),WB
BCAP31 HPA003906 Anti-BCAP31 human,rat,mouse IHC(p),IF(i),WB
KTN1 HPA003178 Anti-KTN1 human IHC(p),IF(i),WB
VPS26A AMAb90988 Anti-PDIA3 human ICC-IF, IHC, WB
中心体
Centrosomes
DNAL4 HPA003647 Anti-DNAL4 human, rat IHC(p),WB
微管
Cytoskeleton-microtubules
TGFB1I1 HPA006376 Anti-TGFB1I1 human,rat,mouse IHC(p),WB
肌动蛋白纤维
Cytoskeleton-actin filaments
FLNA HPA002925 Anti-FLNA human,rat,mouse IHC(p),IF(i)
ACTN1 HPA006035 Anti-ACTN1 human,rat,mouse IHC(p),WB
中间纤维
Cytoskeleton-intermediate filaments
VIM HPA001762 Anti-VIM human, mouse IHC(p),IF(i),WB
NES HPA007007 Anti-NES human IHC(p),IF(i),WB