Attention:
Certain features of Sigma-Aldrich.com will be down for maintenance the evening of Friday August 18th starting at 8:00 pm CDT until Saturday August 19th at 12:01 pm CDT.   Please note that you still have telephone and email access to our local offices. We apologize for any inconvenience.
KAPA Biosystems高性价比PCR,qPCR试剂
分子生物学试剂市场基本上都是提供野生型的DNA聚合酶。随着客户实验要求的提升和生物样本复杂性的提高,野生型DNA聚合酶的局限性在许多实验中也逐渐凸显出来,如扩增效率低,特异性差,高AT 或GC含量样本扩增结果差,样本中或PCR系统中有些抑制剂对反应有干扰等等。
自2017年1月1日起,默克成为罗氏旗下KAPA Biosystems产品的独家供应商,在美国、巴西和日本以外的所有国家提供聚合酶链反应(PCR)和实时定量聚合酶链反应(qPCR)所用的全新酶及试剂盒产品。
  • 通过Directed evolution技术对DNA聚合酶进行优化。该技术是蛋白工程的方法,类似于自然选择,用于优化蛋白,酶等产品。
  • 基因经过多轮的突变,筛选和扩增,最终获得客户需要的特性。
  • 如 增加酶的合成能力或增加酶对于 SYBR Green 染料的耐受性。
  • Directed evolution技术同样适用于RNA和RNA修饰酶的优化
畅销PCR/qPCR产品5折大促,预购从速!
产品货号 产品描述 产品规格 产品特点
KK4600 KAPA SYBR® FAST Universal kit 100次 灵敏度高,反应速度快
KK7351 KAPA HotStart Mouse Genotyping Kit 100次 1小时完成小鼠基因型鉴定
KK7251 KAPA3G Plant PCR Kit 250次 反应速度快,适用于叶片、种子等植物样本或植物粗提物等。
KK5603 KAPA2G Fast HotStart ReadyMix 100次 反应速度快,1kb/s
KK7151 KAPA Express Extract PCR ReadyMix 100次 适用于多种样本类型,从样本到PCR一步完成。
KK5701 KAPA2G Robust HotStart ReadyMix 100次 耐受反应体系中的抑制组分,适用于GC/AT含量丰富的样本。
KK3006 KAPA LongRange HotStart DNA Polymerase 100U 灵敏度高,适用于长片段及复杂样本
KK4701 KAPA Probe Fast qPCR Kits 100次 反应速度快
KK4300 KAPA Probe Force qPCR Kits 100次 反应速度快,准确性高,适合难扩增样本
促销有效期截至2017年12月31日
常见问题解答
We know you have questions, click here (PDF) to see some answers.
资讯更新
Sign-up to receive email updates on Kapa products.