卓越品质成就精确结果
罗氏精选核酸纯化和qPCR产品,持续优化每一步
默克致力于解决生命科学最棘手的挑战问题。现在,我们进一步扩展了罗氏产品的经销协议,借助高品质产品和全球知名品牌来增强自身分子生物学产品线,为您带来当今市面上更有效的生命科学工具。
此次扩展协议引入215种罗氏精选的核酸纯化和qPCR相关试剂,联合Roche KAPA产品线,为您提供完整的核酸检测方案。
【精品速递】
High Pure miRNA提取试剂盒
(货号:5080576001)
  • 适用于所有类型样本的miRNA纯化
  • 20min内快速获得稳定、高纯的DNA-free miRNA
  • 优化方案保证其在RT-PCR应用的完美表现
  • 获得RNA可直接用于cDNA合成、RT-qPCR、引物延伸、Northern blotting和miRNA芯片杂交等
Genopure质粒抽提试剂盒
基于离子交换层析技术,可快速获得转染级别的高纯质粒DNA,后续实验可用于细胞转染、Southern blotting、测序、PCR、限制性酶切、克隆等。
  • 快速:操作时间10min,总流程大约60min
  • 通用:可纯化所有大小和类型的质粒,包括BAC DNA
  • 安全:无需使用苯酚、氯仿等有害化学品
产品参数
货号 规模 样本量 质粒产量 耗时
3143414001 中抽 5~30 ml(高拷贝);10-100ml(低拷贝) ≤100μg 60min, 包括裂解物过滤
3143422001 大抽 30~150 ml(高拷贝);100-500ml(低拷贝) ≤500μg 75min, 包括裂解物过滤
Transcriptor反转录酶&HiFi cDNA合成试剂盒
Transcriptor反转录酶是高保真酶,是重组逆转录酶和proofread mediating enzyme(校正调节酶)的混合,可转录较长、稀有、复杂的RNA分子,后续实验可用于转录组测序、qRT-PCR、克隆、全长插入cDNA文库构建、RNA剪切分析等。
优势和特点
  • 高度特异和保真:特色逆转录酶使其保真性提高6倍
  • 出色的合成能力:可生成长达14kb的转录子,适用于富含GC的复杂模板
  •  高度灵敏无偏倚:可检测地拷贝模板,RNA使用量可低至10 pg;同时反转录稀有和丰度RNA,不改变基因表达水平
反应更快省时间:RT反应时间可缩短至10min
Transcriptor高保真cDNA合成试剂盒,具有高度特异和保真性(左)、出色的合成能力(中)以及反转录无偏好性(右)
订购信息
货号 产品描述
5081963001; 5091284001; 5081955001 Roche Transcriptor HiFi cDNA合成试剂盒
3531287001; 3531295001; 3531317001 Roche Transcriptor 反转录酶
FastStart通用型 SYBR法qPCR预混液(ROX)
基于SYBR Green I模式的即用型2xqPCR预混液,适合富含GC、富含AT和较长模板(长达500bp)。内含ROX内参染料,且无需调整ROX浓度即可用于ABI仪器和Stratagene Mx3000P QPCR系统。
优势和特点
  • 更高灵敏度和特异性:使用热启动FastStart TaqE避免非特异扩增产物,保证较低Ct值
  • 检测结果更真实:清除非特异扩增产物和引物二聚体,配合使用UNG酶还可防止结转污染
  • 应用范围更广:可扩增和检测广泛的DNA或cDNA目标,扩增片段长达500bp,包括富含GC和AT的模板
订购信息
货号 产品描述 规格
4913850001 Roche通用型FastStart SYBR qPCR预混液(ROX) 4 x 1.25 ml, 500次
4913914001 Roche通用型FastStart SYBR qPCR预混液(ROX) 10 x 5 ml, 5000次
4913949001 Roche通用型FastStart Probe qPCR预混液(ROX) 2 x 1.25 ml, 250次
4913957001 Roche通用型FastStart Probe qPCR预混液(ROX) 10 x 1.25 ml,1250次
4914058001 Roche通用型FastStart Probe qPCR预混液(ROX) 10 x 5 ml, 5000次
Roche KAPA 产品
【精品速递】
KAPA2G Robust DNA聚合酶
该酶是基于野生型Taq酶进化改造的第二代工程酶,用于解决广泛扩增子类型(富含GC或AT)的不一致扩增问题。适合于挑战性PCR应用和困难样本的扩增,显著降低使用多种酶和扩增方案的优化难度。
优势和特点:
  • 合成能力强
耐受PCR体系中的抑制成分,兼容多种实验样本。优化粗制样本、FFPE样本、富含AT-和GC-样本、菌落PCR反应。
  • 延伸速度比野生型Taq酶更快
延伸时间缩短至15-30 sec/Kb,帮助实验者更快的获得结果。
  • 灵敏度和产量更高
对于样本量有限或模板含量低的实验尤其适用。
对于富含GC或AT的靶标DNA,KAPA2G Robust DNA聚合酶可以增加PCR成功率。
订购信息
货号 产品描述 规格
KK5601 KAPA2G Fast HS RM (500 x 25 µl rxns) 500次
KK5603 KAPA2G Fast HS RM (100 x 25 µl rxns) 100次
KK5701 KAPA2G Robust HS RM (100 x 25 µl rxns) 100次
KK5702 KAPA2G Robust HS RM (500 x 25 µl rxns) 500次
小鼠基因型快速鉴定- 1小时完成实验,高灵敏度,高特异性
KAPA mouse genotyping试剂盒可以在1小时内快速完成小鼠基因型鉴定。操作简单,灵敏度高。
优势和特点:
  • 操作简便:仅一个试剂盒完成动物组织DNA抽提和扩增。
  • 1小时快速鉴定:15min快速抽提,KAPA 2G DNA聚合酶45min完成PCR。
  • 高灵敏度,高特异性
用推荐的标准流程PCR小鼠基因组DNA (2 kb), at 50 °C and 60 °C 退火。实验结果体现了更高的灵敏度和特异性。
订购信息
货号 产品描述 规格
KK7351 KAPA HS Mouse Genotyping (100rxn) 100次
KK7352 KAPA HS Mouse Genotyping (500 x 25 µl rxns) 500次
兼具速度与灵敏度- KAPA SYBR FAST qPCR Kits
该试剂盒中的DNA聚合酶是是通过野生型Taq酶改造的第二代工程酶,对SYBR Green I染料具有耐受性,具有更高的合成能力和合成速度。
特点和优势:
  • 灵敏度更高:尤其适用于低拷贝数样本或珍贵样本。
  • 合成速度更快:使用快速PCR流程,可以使实验时间缩短55%。
  • 合成能力更强:兼容更广泛的GC-, AT-含量和扩增子长度。
试剂盒中的DNA聚合酶对SYBR GreenI染料具有耐受性。尤其适合低拷贝数或AT- 和GC-含量丰富的样本。
Two target genes were amplified using a 10-fold dilution series of human genomic DNA (16 ng to 1.6 pg per 20 μL reacti on) comparing our commercial kits. KAPA SYBR FAST consistently provides high performance for accurate expression quantitation across a range of difficult targets.
订购信息
货号 产品描述 规格
KK4600 KAPA SYBR FAST Universal (1 ml = 100 x 20 µl rxns) 100次
KK4601 KAPA SYBR FAST Universal (5 ml = 500 x 20 µl rxns) 500次
KK4602 KAPA SYBR FAST Universal (10 ml = 1000 x 20 µl rxns) 1000次
KK4701 KAPA PROBE FAST Universal (1 ml = 100 x 20 µl rxns) 100次
KK4702 KAPA PROBE FAST Universal (5 ml = 500 x 20 µl rxns) 500次
KK4703 KAPA PROBE FAST Universal (10 ml = 1000 x 20 µl rxns) 1000次
更多KAPA PCR、qPCR产品
PCR试剂选择指南
更多产品信息