造血干细胞培养
造血干细胞(HSC)可形成包括骨髓细胞系和淋巴细胞系在内的所有血液细胞类型。骨髓细胞包括单核细胞、巨噬细胞、嗜中性白细胞、嗜碱性细胞、嗜酸性细胞、红细胞、树突状细胞和巨核细胞或血小板。淋巴细胞包括T细胞、B细胞与自然杀伤细胞。HSC存在于成体骨髓、脐带血、胎盘和流动的外周血之中。造血干细胞生物学领域中的最新进展显示,HSC移植已经被应用于癌症及其他免疫系统疾病的治疗。
通过造血作用过程,所有血液细胞成份均源自于造血干细胞
通过造血作用过程,所有血液细胞成份均源自于造血干细胞。
 神经干细胞培养基与细胞因子
Stemline® II造血干细胞
Fold increase of total nucleated cellsStemline造血干细胞扩增培养基专为提升骨髓、流动外周血和脐带血来源人类造血干细胞(HSC)的扩增效果而开发。与其他商业化无血清培养基的配方产品相比,Stemline造血干细胞扩增培养基可获得更高的总有核细胞(TNC)倍增效果。
特性与优势
  • 无血清配方
  • 更佳的脐带血CD34+细胞扩增性能
  • 以集落生成单位的形式扩增所有类型的造血细胞系。
  • 通过7天和14天生长的反复测试
  • 使用带有可用DMF(设备主文件)的最新型GMP设施进行生产。
Published in over 1000 Publications Here
点击此处浏览超过1000篇论文
细胞因子与生长因子
点击此处浏览超过2000种细胞因子与生长因子
点击此处浏览造血干细胞生长因子与营养因子
HumanKine无外源成份生长因子与细胞因子
Sigma-Aldrich因可以为您提供HumanKine®生长因子与细胞因子产品而感到自豪,因为这些高纯度试剂是专为实现高效的人类细胞技术而开发的,是您研究关键炎症反应、癌症、干细胞与抗体研发应用的完美之选。
HumanKine生长因子优势:
  • 在HEK293细胞中生成
  • 重组型蛋白,不含动物源性成份
  • 拥有可靠的人源糖基化及翻译后修饰模式
  • 与大肠杆菌来源的重组蛋白相比,拥有更高的生物活性
  • 高纯度,低内毒素蛋白
 造血干细胞鉴定
造血干细胞抗体
热门造血干细胞抗体
CD34 CD38 CD90 CD133 CD105 CD45 c-Kit SCA-1 干细胞因子 ALDH
AldeRed ALDH检测分析
造血干细胞表现出较高的乙醛脱氢酶(ALDH)表达水平。ALDH活性已经被用作检验造血干细胞转运效果的标记物。人们过去一直使用活细胞通透性的染料测定ALDH水平,这些染料的发射光谱位于电磁波谱的绿色区域(512nm)。因此,这类染料无法同时用于表达绿色荧光蛋白的细胞或小鼠。AldeRed是ALDH的红移荧光底物,可标记ALDH阳性的活细胞,从而释放出绿色发射通道以帮助同步完成其他检测。
阅读《Nature》中关于AldeRed的内容
 AldeRed的关键特性与优势:
  • 红移检测释放出其他实验所需的绿色通道
  • 活体干细胞鉴定技术,能够对罕见的细胞群体进行流式分选
  • 快速酶反应检测方案
AlderedDeab control
AldeRed 588-A是一种无毒性的ALDH荧光底物,能够自由进入完整活细胞,但其被ALDH转化为相应的酸产物后仍将滞留在细胞内。
Explore Our Cell Culture Offering Technology