神经干细胞培养
神经干细胞(NSC)是一类可自我更新的多能细胞,能够进一步分化为神经系统的各种基础细胞类型。基于所处的环境信息,NSC主要分化为神经元、星形胶质细胞和少突胶质细胞。神经干细胞在研究和医疗中的用途正变得越来越广泛。人们发现神经元、星形胶质细胞和少突胶质细胞来源于如SVZ与海马一类特定脑区中的神经干细胞,这一发现揭示出利用NSC治疗帕金森氏症与阿尔海默茨病等中枢神经系统疾病的可能性。最近,诱导多能干细胞(iPSC)也成为了制备神经干细胞的一种有效替代方法。
神经干细胞(NSC)
Merck提供了广泛的神经干细胞培养工具和技术,其中包括多种来源的人和啮齿类NSC专有细胞系,经优化的无血清增殖型和分化型培养基,培养基补充物以及广泛的NSC相关抗体。
 神经干细胞系
人类神经干细胞系
Merck提供了多种专有的人类神经干细胞系,包括iPSC、胎儿和胚胎干细胞等多种来源。所有这些NSC细胞系都附带有优化的无血清增殖培养基及相关试剂,以确保用户获得良好的增殖效果。
RenCell 神经祖细胞 ENStem-A 神经祖细胞 XCell Sciences神经细胞 OPC细胞
神经干细胞 神经干细胞 神经元,星形胶质细胞,多巴胺能祖细胞 少突胶质祖细胞
胎儿组织来源 人类ES细胞来源 人类iPSC来源 人类ES细胞来源
永生化 非永生化 非永生化 非永生化
ReNcell® VM:来源于腹侧中脑脑区 H9人类胚胎干细胞来源的NSC,作为贴壁单层细胞进行增殖。 经基因编辑的同基因敲除神经细胞,用于模拟与多种CNS疾病相关的基因功能缺失表型。 仅需2-3周时间,即可方便地培育出人类少突胶质成熟细胞的富集细胞群。
ReNcell® CX:来源于皮质区。
了解更多 了解更多 了解更多 了解更多
产品亮点:RenCell™人类神经干细胞
 神经干细胞培养基与补充物
神经干细胞扩增培养基
NeuralQ基础培养基与GS21补充物
经过优化的无血清神经干细胞培养基,可实现神经细胞的(原代和iPSC来源的)最佳生长效果和最高存活率。与竞争产品相比,无论在短期还是长期细胞培养过程中,NeuralQ基础培养基均表现出更出色的支持整体细胞健康和神经元活力的性能。
NS21: re-defined and modified supplement B27 for neuronal cultures. J Neurosci Methods. 2008 Jun 30;171(2):239-47.
NeuralQ基础培养基与GS21补充物
培养2和4周后,神经元存活率比竞争产品更高
相对于在其他领先竞争者培养基产品中培养的细胞,含GS21 的NeuralQ基础培养基中的原代大鼠皮层神经元在2周和4周后显示出显著升高的神经元活力。对培养于96孔板中的神经元采用MAP2(绿)和Dapi(蓝)标记细胞核。
Stemline® 神经干细胞扩增培养基浏览全部神经培养基补充物产品
Stemline® 神经干细胞扩增培养基
  • 对神经球和单层培养的人类神经干细胞进行稳定高效的扩增。
  • 无血清、无动物源配方
  • 使用带有可用DMF(设备主文件)的最新型GMP设施进行生产。
神经干细胞分化培养基
人ES/iPS神经诱导培养基
人 们发现在体细胞内表达四类转录因子能够将其转化为诱导多能干细胞(iPS),这一发现为干细胞生物学研究开启了一个振奋人心的新领域。Merck提供包含 添加剂补充物、小分子抑制剂和生长因子的即用型分化培养基,使您能够方便地将人类iPS细胞诱导为神经祖细胞和特异性的神经/胶质细胞。
 人ES/iPS神经诱导培养基
上图工作流程展示了制备iPS细胞,以及后续将其分化为神经细胞系的完整步骤。使用能够调整细胞命运的配方培养基,只需简单的四步,即可将成体成纤维细胞转化为神经细胞系。除了生成iPS细胞的重编程技术(STEMCCA与Simplicon试剂盒),Merck当前正在为“培养皿中的疾病”研究人员提供培养基产品,帮助他们将iPS细胞诱导为不同的神经和胶质细胞亚型。
货号 产品描述
SCM110 人ES/iPS神经诱导培养基
SCM111 人ES/iPS神经分化培养基
SCM004 ENStem-A神经扩增培养基
SCR603 人ES/iPS神经发生试剂盒
SCR135 人多巴胺能神经发生试剂盒
神经干细胞生长因子
神经干细胞小分子
神经干细胞实验方案
 神经干细胞鉴定
神经干细胞抗体
热门神经干细胞与细胞系特异性抗体
祖细胞标记物: Nestin Sox-2 Pax-6 N-Cadherin Musashi CD133 Vimentin NeuroD  
神经元标记物 β-tubulin MAP2 NeuN VGlut Tyrosine Hydroxylase Synapsin Tau       
神经胶质标记物: GFAP Olig1 Olig2 MBP Gal-C MOG S100-beta ALDH1L1 GLT-1
请点击此处浏览我们所有的神经科学抗体产品
人神经干细胞鉴定试剂盒
人类神经干细胞鉴定试剂盒包含了Nestin,Sox 2和Musashi三种分子标记物,都是鉴定神经干细胞/祖细胞的常用标记物。
AXIS:Axon研究系统
AXIS微流控设备适用于研究活体细胞的神经突生长过程。每一个微流控仪都由两个培养孔和一条相连的通道所组成,后者则包含一组各自独立的细小沟槽。两个培养腔体之间的体积差异形成了流体静压,从而介导了微流控仪小体积一侧内溶液的流体隔离(fluidic isolation)现象。AXIS设备的微流控设计可用于趋化物、毒素及其他目的分子的流体梯度的制造和维持,从而控制轴突暴露与分化的环境条件。
Volume mediated hydrostatic flowN1E-115-cells
Explore Our Cell Culture Offering Technology