生命科学
细胞转染
细胞转染是指将外源核酸物质(DNA或者RNA)输送至真核细胞中,以进行多种细胞生理和生化的研究。包括:代谢途径研究;基因表达调控;癌症&疾病模型相关研究以及重组蛋白研究。我们提供的脂质体介导法、磷酸钙介导法、非脂质体阳离子聚合体介导法等不同特点和类型的转染试剂,可适用于多种类型细胞转染,操作简便,转染效率高,细胞毒性极低,且兼容有血清或无血清的细胞培养基,受到广大研究者的青睐。具体产品可参考下表:
细胞转染试剂
产品货号 产品名称 产品说明 规格次数
XTG9-RO X-tremeGENE 9 DNA Transfection Reagent X-tremeGENETM 9 DNA转染试剂是一类非脂质体型多组份试剂,适用于细胞分析的多种实验。由于其具有细胞毒性极低、操作简便、在含血清条件下对各类常用细胞系仍均具有较高的转染效率等诸多优点,它非常适合开展各类细胞分析应用。 0.4mL(4000次 in a 96-well plate)
1.0mL(10000次 in a 96-well plate)
5 × 1.0mL(50000次 in a 96-well plate)
XTGHP-RO X-tremeGENE HP DNA Transfection Reagent X-tremeGENE™ HP DNA转染试剂是一种高效的无动物源成分的低毒转染试剂,兼容含血清或不含血清的培养基。可用于转染各类真核细胞(包括昆虫细胞),多种使用其它转染试剂不能很好转染的细胞系,以及多种难转染细胞系(例如,Sf9, U-2 OS, MEF, MCF7, Hep G2, HeLa,K-562, RAW 264.7, Jurkat, PC-12,以及HCT 116)。 0.4mL(4000次 in a 96-well plate)
1.0mL(10000次 in a 96-well plate)
5 × 1.0mL(50000次 in a 96-well plate)
SITRAN-RO X-tremeGENE siRNA Transfection Reagent X-tremeGENE siRNA转染试剂是一种优质化的脂质体多组分低毒试剂,能够向多种常用细胞系有效递送小干扰RNA(siRNA)作用于序列特异的目标基因,引发基因表达下调或基因沉默,兼容含血清或不含血清的培养基。包括常见的HeLa、NIH 3T3、HEK-293、CHO-K1和COS-7细胞,及数个难转细胞系,如人类腺癌胞系HT29。 1.0mL(400次 in a 24-well plate)
5 × 1.0mL(2000次 in a 24-well plate)
11202375001 DOTAP Liposomal Transfection Reagent DOTAP脂质体是一款主要成份为阳离子脂类DOTAP的脂质体+C30配方低毒转染试剂。DOTAP试剂能够在有血清的条件下向真核细胞中高效转染包括哺乳动物、昆虫、酵母人工染色体(YAC)在内的DNA,同时兼容瞬转和稳转两种基因表达形式,并适用于其他各类负电荷分子向哺乳动物细胞的有效转染,如RNA、寡核苷酸、核苷酸、核糖核蛋白(RNP)复合物和蛋白质。 5 × 400μL
L3037 Escort™ III Transfection Reagent Escort™ III是由专利的聚阳离子脂质体和中性非转染脂质体构成独特配方的低毒转染试剂,可用于高效低毒地向包括原代细胞在内的多种真核细胞中转染核酸。在无血清条件下,形成DNA和转染试剂的稳定复合物后,可直接用于含血清的细胞培养基中。推荐转染时间为6-8小时。 1.0mL(250-1000次)
L3287 Escort™ IV Transfection Reagent Escort™ IV是由专利的聚阳离子脂质体和中性非转染脂质体构成独特配方的低毒转染试剂,可用于高效低毒地向包括哺乳动物细胞、昆虫细胞在内的多种真核细胞中转染核酸。在无血清条件下,形成DNA和转染试剂的稳定复合物后,可直接用于含血清的细胞培养基中。 1.0mL(160-500次)
NPT01 NeuroPorter™ Transfection Kit NeuroPorter™转染试剂是经过优化的专利阳离子脂质体配方,毒性低,可在有/无血清的条件下,向难转染的原代神经细胞、神经胶质细胞以及培养的神经细胞系之中高效转染DNA。可解决诸如细胞活力不足、转染效率低以及神经细胞退化等问题。 干膜(75-200次)
T0956 Sigma Universal Transfection Reagent Sigma通用转染试剂是由与阳离子脂质体偶联的可生物降解的、专利阳型离子聚合物组成的独特配方。适于向常见真核细胞系中稳定或瞬时地转染核酸。其配套的实验方案简便、快速,同时兼容血清、无血清和抗生素条件。对于大多数细胞,不必在转染之后更换培养基。 1.0mL(40-110次)
D1163 DOTAP methosulfate DOTAP methosulfate 是一种由阳离子脂质体组成的低毒转染试剂,用于在有无血清的条件下,向真核细胞中稳定或瞬时转染DNA、RNA、蛋白及其他负电性分子。适用于常见的多种真核细胞类型,以及神经元细胞、胚胎干细胞、成纤维细胞等。 40次 in 10 cm dishes
CAPHOS Calcium Phosphate Transfection Kit 磷酸钙转染法是将DNA引入真核哺乳动物细胞的常用方法。通过缓慢混合含有磷酸钠的HEPES缓冲盐及含有DNA的CaCl2溶液,形成DNA-磷酸钙共沉淀,这些沉淀附着在细胞表面并被细胞吸收(大多数通过内吞作用吸收)。这一技术已经在广泛的细胞类型中使用,可实现瞬时和稳定的转染效果。细胞类型包括CHO K1、HEK293、Fibroblasts、NIH3T3、IMR-90等常见细胞系。 80-400次
N2913 N-TER™ Nanoparticle siRNA Transfection System N-TER纳米粒siRNA转染系统为基于肽的转染系统,可用于真核细胞的瞬时基因敲除。N-TER肽可以与siRNA非共价结合,形成纳米颗粒。这种纳米颗粒可以直接与脂质膜表面上的脂质体相互作用,从而使纳米颗粒分散到细胞膜上,进而将siRNA直接递送到细胞质中。和大多数基于脂质的转染方法不同,这种新的递送机制规避了内涵体通路,从而大大降低了siRNA在转染过程中被降解的可能性。 120μL
400μL
1mL
S1452 MISSION® siRNA Transfection Reagent MISSION® siRNA转染试剂适于转染siRNA到真核细胞,可实现≥90%的基因沉默达到瞬时基因敲除的效果。使用低浓度的siRNA (1 nM)即可有效地沉默基因并降低脱靶效应。siRNA转染试剂在兼容血清和抗生素的条件下转染黏着细胞、原代细胞、悬浮细胞在内的多种细胞。 100μL
1mL