Cell-in-a-Box® — 细胞的贴身卫士
Cell-in-a-Box®技术是将活细胞包裹进0.7~2mm的小球内,常用于活细胞的培养、分离、低温保存和转运等。包裹的材质属于生物内源性的半渗透纤维素,仅允许养分、蛋白产物等自由出入,从而保护细胞不受污染、不引起免疫排斥,可实现疾病的定点治疗。
Cell-in-a-Box®技术特点:
  • 半渗透性,仅允许养分/产物等自由进出,细胞无法出入
  • 生物兼容性,不引起免疫排斥或炎症反应
  • 保护细胞不受损伤,延长细胞寿命,提高细胞活力
  • 不被生物降解,体内持续发挥作用时间长
Cell-in-a-Box®技术应用举例:
  • 学术研究:3D细胞培养、多种细胞共培养、药物研发、基于细胞的研究等
  • 生物科技/医药:干细胞、疫苗、抗体、生物大分子药物等细胞产品或产物的生产
  • 医疗保健:癌症、糖尿病、心血管病、退行性疾病、传染病、遗传病等的治疗
产品信息:
货号 品名
CIB001-1KT Cell-in-a-Box Cell Encapsulation Kit
点击这里,了解更多3D细胞培养技术信息