Sigma-Aldrich
Mainland China - Phone Number
China (Mainland) > 新闻 > News 2008-09-17
Sigma-Aldrich中国
News 2008-09-17
Sigma-Aldrich推出突破性基因组编辑工具
CompoZr(TM) 锌指核酸酶试剂平台,使研究者可以进行精确, 永久, 可遗传的基因组修饰实验。
9月16日,Sigma-Aldrich 公司推出CompoZr(TM) 锌指核酸酶 (ZFN) 试剂平台.。CompoZr ZFN试剂平台旨在帮助研究者对活细胞基因组进行靶向定位和精确操作,以形成具有特定基因删除,插入或修复的细胞系或生物体整体。CompoZr ZFN试剂平台最初是以定制服务的形式,开发出ZFN作用于特定的目标基因,最终将包括基于ZFN的试剂盒,用于形成目标位点的转基因插入,以及一系列现货供应试剂,可作用于被广泛研究的目标基因,基因家族和通路。Sigma这一全新平台技术相关的应用包括建立knockout和knock-in细胞系,建立蛋白表达量显著提高的细胞系,以及产生新的转基因模式动物等。
ZFN试剂是一类经改造的DNA结合蛋白,它们在用户指定位点造成DNA双链断裂,有助于在活细胞内对基因组进行靶向编辑。DNA双链断裂刺激细胞启动自然DNA修复过程,即同源重组,非同源末端连接,从而诱发位点特异性重组。利用CompoZr试剂,研究者只需快速,单一步骤操作,就可以进行精确靶向基因组编辑,得到具永久,可遗传的基因删除,插入和修饰的细胞系,这是史无前例的。此外,Sigma-Aldrich正与顶尖学者合作,以证实ZFN对在大鼠,小鼠,兔子以及其它物种中建立knockout动物模型的高效性。
Sigma-Aldrich Research Biotech业务部门总裁David Smoller, 博士说:“锌指核酸酶技术十多年来一直极具前景,目前该技术已非常成熟,足以彻底改变人们对活细胞和生物体进行研究的方式。Sigma-Aldrich在优化ZFN生产方法的同时,利用我们已有的经销能力,使全世界的研究者都能使用这项令人激动的的新技术。”
ZFNs有助于建立完整的基因knockout和knock-in体细胞,胚胎细胞,原代细胞系,从而使研究者能更精确鉴定基因的生物功能。ZFN介导的基因组编辑,有望用于产生新的能更接近地模仿人类疾病的疾病动物模型,以及为新的药物化合物潜在毒性提供更多真实数据。对于生物制药厂家,ZFN有助于建立具有生长特性优化,糖基化特性改变,蛋白产量提高等特点的细胞系。
Sangamo BioSciences,公司(Nasdaq: SGMO) 是锌指核酸酶研究领域的先锋。Sigma Life Science 是其独家合作伙伴,因而是已获验证的含ZFN技术研究试剂 的唯一来源。Sigma Life Science采用高通量生产方法,在6-8周内生产出作用于指定目标基因的定制ZFN试剂。所有CompoZr试剂都经过与感兴趣生物体相适的细胞系中功能验证,并向客户提供试剂使用的完整操作流程,同时 Sigma Life Science富有经验的技术团队将提供疑难解答。
Sigma-Aldrich投入超过6000万美元在美国圣路易斯设立生命科学与高科技中心,200多位科学家在这里工作,努力将前沿的研究成果转化为率先投入市场的产品。这对于需要采用Sigma-Aldrich市场领先的RNA干扰工具,全基因组扩增技术,以及金标抗体Prestige Antibody(TM) portfolio.等产品对功能基因组学,蛋白质组学和细胞生物学等领域进行探索的研究者至关重要。
如需进一步了解Sigma-Aldrich的CompoZr锌指核酸酶技术平台,欢迎访问 http://www.compozrzfn.com)或致信电子邮箱: zfn@sial.com
关于Sigma-Aldrich:Sigma-Aldrich 是全世界领先的生命科学与高科技集团公司。我们的生物化学与有机化学产品与试剂盒被广泛地应用研究于染色体研究、生物科技、药物研发、疾病诊断及制药与其他高科技生产中。我们的用户遍及生命科学研究公司、大学与政府研究机构、医 院与企业。超过一百万科学家与科研人员使用到我们的产品。Sigma-Aldrich在36个国家与地区设有营运机构,雇员超过7900人,为全世界的用户提供优质的服务。 Sigma-Aldrich承诺通过在生命科学、高科技与服务上的领先优势帮助用户在其领域更快地取得成功。如需进一步了解Sigma-Aldrich,请访问我们的得奖网站:http://www.sigma-aldrich.com
Decrease Font Size Increase Font Size Email this page to a friend Printer Friendly Page