Sigma-Aldrich
Mainland China - Phone Number
China (Mainland) > 新闻 > News 2008-10-23
Sigma-Aldrich中国
News 2008-10-23
Sigma-Aldrich/Supelco专供三聚氰胺快速检测用SCX色谱柱
2008年10月15日,国家质量监督检验检疫总局、国家标准化管理委员会联合发布《原料乳中三聚氰胺快速检测液相色谱法》(GB/T22400-2008)国家标准,标准自发布之日起实施。
新的国标方法仪器配置简单,样品前处理快速可靠,流动相配制简单,分析方法简单快速且稳定性好。此外,强阳离子交换色谱柱对三聚氰胺的选择性好,可以很好将三聚氰胺和干扰组分分离开。
Sigma-Aldrich/Supelco专业为您提供符合此新国标方法的三聚氰胺检测解决方案:
产品如下:
58997 SCX强阳离子交换色谱柱 250mmX4.6mm, 5um
59509 SCX保护柱套装 含20X4.0mm柱芯一个
59519 SCX保护柱芯 2个一包
79606-500mL 磷酸,for HPLC;
60221-50G 磷酸二氢钾,for HPLC;
如需其他三聚氰胺检测方法(国标GB/T22388-2008 或FDA方法)解决方案,
请随时与Sigma-Aldrich/Supelco联系、咨询!
Decrease Font Size Increase Font Size Email this page to a friend Printer Friendly Page